Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPFIA1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPFIA1
          Gene Name:
          PTPRF interacting protein alpha 1
          Gene Aliases:
          LIP.1, LIP1, LIPRIN
          Chromosome Location:
          Chr.11: 70270687 - 70384501 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.530749
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 107196
          Validated

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM51331
          Price 6,301.00
          Your Price
          Online offer:
          6301.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPFIA1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_003626.3 NP_003617.1 3, 4 576
          NM_177423.2 NP_803172.1 3, 4 576
          NR_045286.1 3, 4 576
          XM_006718716.3 XP_006718779.1 3, 4 589
          XM_011545306.2 XP_011543608.1 3, 4 461
          XM_011545307.2 XP_011543609.1 3, 4 589
          XM_011545308.2 XP_011543610.1 3, 4 589
          XM_011545309.2 XP_011543611.1 3, 4 589
          XM_011545310.2 XP_011543612.1 3, 4 589
          XM_011545311.2 XP_011543613.1 3, 4 589
          XM_011545312.2 XP_011543614.1 3, 4 589
          XM_011545313.2 XP_011543615.1 3, 4 589
          XM_011545314.2 XP_011543616.1 3, 4 589
          XM_011545315.2 XP_011543617.1 3, 4 589
          XM_011545316.2 XP_011543618.1 3, 4 589
          XM_011545317.2 XP_011543619.1 3, 4 589
          XM_011545319.1 XP_011543621.1 3, 4 589
          XM_017018448.1 XP_016873937.1 3, 4 589
          XM_017018449.1 XP_016873938.1 3, 4 589
          XM_017018450.1 XP_016873939.1 3, 4 589
          GenBank mRNA AB209314.1 - 3, 4 503
          AW163189.1 - 3, 4 576
          BC034046.1 - 3, 4 539 4794300
          U22815.1 - 3, 4 590
          U22816.1 - 3, 4 590

          Back To Top

          More Information


          Matching Taqman Gene Expression Assay:


          Hs00170349_m1

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          cell-matrix adhesion
          signal transduction
          neurotransmitter secretion
          glutamate secretion
          negative regulation of stress fiber assembly
          negative regulation of establishment of protein localization to plasma membrane
          signal transducer activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qm6d9:80/100.66.79.83:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline