Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other DMTN SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
DMTN
Gene Name:
dematin actin binding protein
Gene Aliases:
DMT, EPB49
Chromosome Location:
Chr.8: 22048955 - 22082527 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.106124
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
10802
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: DMTN
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001114135.4
NP_001107607.1
8
773
NM_001114136.2
NP_001107608.1
8
729
NM_001114137.3
NP_001107609.1
8
903
NM_001114138.2
NP_001107610.1
8
890
NM_001114139.3
NP_001107611.1
7
787
NM_001302816.2
NP_001289745.1
8
1023
NM_001302817.2
NP_001289746.1
6
742
NM_001323378.1
NP_001310307.1
8
862
NM_001323380.1
NP_001310309.1
8
769
NM_001323381.1
NP_001310310.1
7
878
NM_001323382.1
NP_001310311.1
8
808
NM_001323383.1
NP_001310312.1
8
729
NM_001323384.1
NP_001310313.1
8
862
NM_001323385.1
NP_001310314.1
7
878
NM_001323387.1
NP_001310316.1
7
827
NM_001323388.1
NP_001310317.1
6
609
NM_001323389.1
NP_001310318.1
7
817
NM_001323390.1
NP_001310319.1
7
684
NM_001323391.1
NP_001310320.1
7
787
NM_001323392.1
NP_001310321.1
7
948
NM_001323393.1
NP_001310322.1
7
654
NM_001323394.1
NP_001310323.1
7
815
NM_001323395.1
NP_001310324.1
7
694
NM_001323396.1
NP_001310325.1
7
698
NM_001323397.1
NP_001310326.1
7
866
NM_001323398.1
NP_001310327.1
6
742
NM_001323399.1
NP_001310328.1
6
609
NM_001323400.1
NP_001310329.1
5
758
NM_001323401.1
NP_001310330.1
6
782
NM_001978.4
NP_001969.2
8
1023
XM_005273432.1
XP_005273489.1
8
755
XM_005273433.1
XP_005273490.1
8
687
XM_005273442.1
XP_005273499.1
7
539
XM_011544435.1
XP_011542737.1
7
948
XM_017013189.1
XP_016868678.1
8
696
XM_017013190.1
XP_016868679.1
7
948
XM_017013191.1
XP_016868680.1
7
702
XM_017013192.1
XP_016868681.1
7
583
XM_017013193.1
XP_016868682.1
6
715
XM_017013194.1
XP_016868683.1
6
582
XM_017013195.1
XP_016868684.1
7
948
XM_017013196.1
XP_016868685.1
7
551
XM_017013197.1
XP_016868686.1
7
782
XM_017013198.1
XP_016868687.1
7
624
GenBank mRNA
AB209718.1
-
4
249
AK055842.1
-
8
687
AK091581.1
-
7
702
AK289650.1
-
8
655
AK295452.1
-
6
628
AK308807.1
-
6
922
BC006318.2
-
8
772
4125804
BC017445.1
-
8
772
3162732
BC052805.1
-
8
813
6269658
BM547218.1
-
7
845
BT007396.1
-
7
500
L19713.1
-
8
950
U28389.1
-
8
950
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
actin or actin-binding cytoskeletal protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
protein complex assembly
cytoskeleton organization
regulation of cell shape
regulation of lamellipodium assembly
positive regulation of fibroblast migration
negative regulation of peptidyl-threonine phosphorylation
negative regulation of cell-substrate adhesion
actin cytoskeleton organization
positive regulation of blood coagulation
regulation of actin cytoskeleton organization
negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation
calcium-mediated signaling using intracellular calcium source
calcium-mediated signaling using extracellular calcium source
erythrocyte development
negative regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
actin filament bundle assembly
regulation of filopodium assembly
actin filament capping
negative regulation of focal adhesion assembly
transmembrane transport
protein secretion by platelet
cellular response to calcium ion
cellular response to cAMP
positive regulation of wound healing
negative regulation of protein targeting to membrane
actin filament reorganization
negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
positive regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading
positive regulation of platelet aggregation
positive regulation of integrin-mediated signaling pathway
actin binding
receptor binding
protein binding
spectrin binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-qm47m:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0