Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other IKZF2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
IKZF2
Gene Name:
IKAROS family zinc finger 2
Gene Aliases:
ANF1A2, HELIOS, ZNF1A2, ZNFN1A2
Chromosome Location:
Chr.2: 212999684 - 213152753 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.604950
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
108836
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: IKZF2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001079526.1
NP_001072994.1
9
1773
NM_016260.2
NP_057344.2
8
1704
XM_005246384.4
XP_005246441.1
8
1814
XM_005246385.3
XP_005246442.1
8
1844
XM_005246386.4
XP_005246443.1
8
1695
XM_011510802.2
XP_011509104.1
9
1886
XM_011510803.2
XP_011509105.1
9
1735
XM_011510804.2
XP_011509106.1
9
1658
XM_011510805.2
XP_011509107.1
9
1747
XM_011510807.2
XP_011509109.1
9
1922
XM_011510808.2
XP_011509110.1
9
1772
XM_011510809.2
XP_011509111.1
9
1784
XM_011510810.2
XP_011509112.1
9
1698
XM_011510811.2
XP_011509113.1
8
1819
XM_011510812.2
XP_011509114.1
8
1680
XM_011510814.2
XP_011509116.1
8
2178
XM_011510815.2
XP_011509117.1
8
1626
XM_011510816.2
XP_011509118.1
6
1627
XM_011510817.2
XP_011509119.1
7
1562
XM_011510818.2
XP_011509120.1
6
7281
XM_011510819.2
XP_011509121.1
7
1551
XM_017003589.1
XP_016859078.1
8
1766
XM_017003590.1
XP_016859079.1
8
1736
XM_017003591.1
XP_016859080.1
6
2169
XM_017003592.1
XP_016859081.1
7
1483
GenBank mRNA
AF130863.1
-
8
1704
AK301503.1
-
8
1700
AY008294.1
-
2
2168
AY587062.1
-
9
1688
AY587063.1
-
9
1650
AY587064.1
-
9
1734
AY587065.1
-
8
1541
AY587066.1
-
6
1313
AY587067.1
-
7
1352
AY587068.1
-
8
1612
AY587069.1
-
7
1457
AY587070.1
-
5
1100
AY587071.1
-
6
1319
AY587072.1
-
3
647
AY587073.1
-
8
1714
BC028936.1
-
9
1773
4540576
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
C2H2 zinc finger transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transcription, DNA-templated
biological_process
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
molecular_function
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
protein homodimerization activity
transcription regulatory region DNA binding
metal ion binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hqkpn:80/100.66.73.1:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0