Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other EBF1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          EBF1
          Gene Name:
          early B-cell factor 1
          Gene Aliases:
          COE1, EBF, O/E-1, OLF1
          Chromosome Location:
          Chr.5: 158695915 - 159099762 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.573143
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 109519

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: EBF1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001290360.2 NP_001277289.1 9 1171
          NM_001324101.1 NP_001311030.1 9 1171
          NM_001324103.1 NP_001311032.1 9 1168
          NM_001324106.1 NP_001311035.1 9 1144
          NM_001324107.1 NP_001311036.1 9 1147
          NM_001324108.1 NP_001311037.1 9 1144
          NM_001324109.1 NP_001311038.1 9 1171
          NM_001324111.1 NP_001311040.1 9 1266
          NM_024007.4 NP_076870.1 9 1168
          NM_182708.2 NP_874367.1 8 1075
          XM_017009192.1 XP_016864681.1 9 1171
          XM_017009193.1 XP_016864682.1 9 1156
          XM_017009194.1 XP_016864683.1 9 1147
          XM_017009195.1 XP_016864684.1 9 1144
          XM_017009196.1 XP_016864685.1 9 2106
          XM_017009197.1 XP_016864686.1 9 1609
          XM_017009198.1 XP_016864687.1 9 1528
          XM_017009199.1 XP_016864688.1 4 1522
          XM_017009200.1 XP_016864689.1 4 18658
          XM_017009201.1 XP_016864690.1 4 18655
          XM_017009202.1 XP_016864691.1 9 1171
          XM_017009203.1 XP_016864692.1 9 1168
          GenBank mRNA AF208502.1 - 9 870
          AK289712.1 - 9 1155
          AK303698.1 - 7 797
          AK304438.1 - 9 874
          BC038805.1 - 9 1179 4524661
          BC041178.1 - 8 1002 6045572

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_053820, XM_008767631, XM_006246118, XM_006246117, XM_008767634, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001290709, NM_001290711, NM_007897, NM_001290710, L12147, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA-binding transcription factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription from RNA polymerase II promoter
          multicellular organism development
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          DNA binding
          protein binding
          metal ion binding
          C2H2 zinc finger domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-zq988:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0