Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other KCNMA1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
KCNMA1
Gene Name:
potassium calcium-activated channel subfamily M alpha 1
Gene Aliases:
BKTM, KCa1.1, MaxiK, SAKCA, SLO, SLO-ALPHA, SLO1, bA205K10.1, hSlo, mSLO1
Chromosome Location:
Chr.10: 76869601 - 77637819 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.144795
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
112881
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: KCNMA1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001014797.2
NP_001014797.1
11
1545
NM_001161352.1
NP_001154824.1
11
1545
NM_001161353.1
NP_001154825.1
11
1545
NM_001271518.1
NP_001258447.1
10
1383
NM_001271519.1
NP_001258448.1
11
1545
NM_001322829.1
NP_001309758.1
11
1545
NM_001322830.1
NP_001309759.1
11
1545
NM_001322832.1
NP_001309761.1
11
1545
NM_001322835.1
NP_001309764.1
11
1545
NM_001322836.1
NP_001309765.1
11
1545
NM_001322837.1
NP_001309766.1
11
1545
NM_001322838.1
NP_001309767.1
12
1505
NM_002247.3
NP_002238.2
11
1545
XM_005269776.3
XP_005269833.1
11
1534
XM_005269778.1
XP_005269835.1
11
1534
XM_005269781.2
XP_005269838.1
11
1466
XM_005269787.3
XP_005269844.1
11
1534
XM_005269789.2
XP_005269846.1
11
1466
XM_005269792.2
XP_005269849.1
11
1466
XM_005269796.2
XP_005269853.1
11
1466
XM_006717826.2
XP_006717889.1
11
1466
XM_011539773.1
XP_011538075.1
12
1666
XM_011539774.1
XP_011538076.1
12
1666
XM_011539775.1
XP_011538077.1
12
1666
XM_011539776.1
XP_011538078.1
12
1666
XM_011539777.1
XP_011538079.1
11
1534
XM_011539778.2
XP_011538080.1
11
1466
XM_011539779.1
XP_011538081.1
12
1666
XM_011539780.1
XP_011538082.1
11
1534
XM_011539781.2
XP_011538083.1
12
1666
XM_011539782.2
XP_011538084.1
12
1618
XM_011539783.1
XP_011538085.1
11
1534
XM_011539784.1
XP_011538086.1
12
1666
XM_011539785.1
XP_011538087.1
11
1534
XM_017016207.1
XP_016871696.1
12
1666
XM_017016208.1
XP_016871697.1
12
1666
XM_017016209.1
XP_016871698.1
12
1666
XM_017016210.1
XP_016871699.1
12
1666
XM_017016211.1
XP_016871700.1
12
1666
XM_017016212.1
XP_016871701.1
12
1666
XM_017016213.1
XP_016871702.1
12
1666
XM_017016214.1
XP_016871703.1
12
1666
XM_017016215.1
XP_016871704.1
11
1534
XM_017016216.1
XP_016871705.1
12
1666
XM_017016217.1
XP_016871706.1
12
1618
XM_017016218.1
XP_016871707.1
10
991
XM_017016219.1
XP_016871708.1
12
1666
XM_017016222.1
XP_016871711.1
11
1534
XM_017016223.1
XP_016871712.1
9
843
GenBank mRNA
AB113382.1
-
11
1310
AB113575.1
-
11
1296
AB209488.1
-
10
951
AB524033.1
-
10
1206
AF025999.1
-
11
1296
AF118141.1
-
11
1173
AK128392.1
-
2
1805
AK310379.1
-
12
1505
AY040849.1
-
11
1310
BC137115.1
-
11
1448
9021112
BC137137.1
-
11
1448
9021134
BC144496.1
-
11
1448
9053023
BX648925.1
-
6
527
U02632.1
-
4
403
U09384.1
-
11
1363
U11058.2
-
11
1259
U11717.1
-
11
1320
U13913.1
-
11
1446
U23767.1
-
11
1368
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
ion channel
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
response to hypoxia
potassium ion transport
response to osmotic stress
cellular potassium ion homeostasis
response to carbon monoxide
regulation of ion transmembrane transport
regulation of membrane potential
positive regulation of apoptotic process
negative regulation of cell volume
response to calcium ion
micturition
smooth muscle contraction involved in micturition
potassium ion transmembrane transport
actin binding
voltage-gated potassium channel activity
protein binding
calcium-activated potassium channel activity
metal ion binding
large conductance calcium-activated potassium channel activity
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-gwzxr:80/100.66.76.73:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0