Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GGT5 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          GGT5
          Gene Name:
          gamma-glutamyltransferase 5
          Gene Aliases:
          GGL, GGT 5, GGT-REL, GGTLA1
          Chromosome Location:
          Chr.22: 24219654 - 24245142 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.437156
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 113091

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: GGT5
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001099781.2 NP_001093251.1 6, 7 1316
          NM_001099782.2 NP_001093252.1 5, 6 1220
          NM_001302464.1 NP_001289393.1 5, 6 1220
          NM_001302465.1 NP_001289394.1 4, 5 1085
          NM_004121.3 NP_004112.2 6, 7 1316
          XM_005261557.2 XP_005261614.1 6, 7 1252
          XM_005261558.2 XP_005261615.1 6, 7 1252
          XM_011530133.1 XP_011528435.1 6, 7 1252
          XM_011530134.1 XP_011528436.1 6, 7 1252
          XM_011530135.1 XP_011528437.1 5, 6 1156
          XM_011530136.1 XP_011528438.1 6, 7 1252
          XM_011530137.2 XP_011528439.1 6, 7 1252
          XM_017028768.1 XP_016884257.1 5, 6 1156
          XM_017028769.1 XP_016884258.1 5, 6 1156
          GenBank mRNA AK225661.1 - 5, 6 1156
          AK226019.1 - 5, 6 1156
          AK292006.1 - 6, 7 1098
          AK293683.1 - 4, 5 1025
          AK297869.1 - 7, 8 1091
          AK304522.1 - 2, 3 671
          AK312401.1 - 6, 7 1252
          AL117414.1 - 5, 6 1161
          BC011362.1 - 6, 7 1305 4179497
          BC073999.1 - 6, 7 1233 6198113
          BT009808.1 - 6, 7 899
          CT841518.1 - 6, 7 1057
          M64099.1 - 6, 7 1240

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          proteolysis
          cellular amino acid metabolic process
          leukotriene metabolic process
          glutathione metabolic process
          glutathione biosynthetic process
          inflammatory response
          leukotriene biosynthetic process
          gamma-glutamyltransferase activity
          glutathione hydrolase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0