Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other POU1F1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          POU1F1
          Gene Name:
          POU class 1 homeobox 1
          Gene Aliases:
          CPHD1, GHF-1, PIT1, POU1F1a, Pit-1
          Chromosome Location:
          Chr.3: 87259633 - 87276587 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.591654
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 114045

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: POU1F1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000306.3 NP_000297.1 3 457
          NM_001122757.2 NP_001116229.1 3 535
          GenBank mRNA D10216.1 - 3 457
          L18781.1 - 3 332
          X62429.1 - 3 351
          X72215.1 - 3 332

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_013008, XM_006247974, X12658, BC061563, AB622208, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_008849, X57512, D12885, AB622207, BC061213.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          cell fate specification
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          determination of adult lifespan
          B cell differentiation
          positive regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process
          positive regulation of multicellular organism growth
          regulation of insulin-like growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          nuclear transport
          somatotropin secreting cell development
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          RNA polymerase II transcription factor binding
          RNA polymerase II activating transcription factor binding
          RNA polymerase II transcription coactivator activity
          chromatin binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription corepressor activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-7l2qm:80/100.66.75.127:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline