Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other FOXO1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          FOXO1
          Gene Name:
          forkhead box O1
          Gene Aliases:
          FKH1, FKHR, FOXO1A
          Chromosome Location:
          Chr.13: 40555664 - 40666597 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.370666
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 115243

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: FOXO1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_002015.3 NP_002006.2 2 1490
          XM_011535008.2 XP_011533310.1 2 1643
          XM_011535010.2 XP_011533312.1 2 4155
          GenBank mRNA AF032885.1 - 2 1490
          AK310511.1 - 2 582
          BC021981.2 - 2 1418 2959021
          BC070065.1 - 2 1481 30345006
          BT007455.1 - 2 1105
          BX648278.1 - 2 693
          U02310.1 - 2 1111

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          blood vessel development
          temperature homeostasis
          cellular glucose homeostasis
          transcription, DNA-templated
          protein acetylation
          autophagy
          apoptotic process
          cellular response to DNA damage stimulus
          insulin receptor signaling pathway
          cellular response to starvation
          positive regulation of autophagy
          endocrine pancreas development
          cellular response to insulin stimulus
          negative regulation of stress-activated MAPK cascade
          cellular response to oxidative stress
          regulation of gluconeogenesis by regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          fat cell differentiation
          negative regulation of fat cell differentiation
          positive regulation of gluconeogenesis
          positive regulation of protein catabolic process
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          enamel mineralization
          cellular response to hydrogen peroxide
          cellular response to cold
          cellular response to hyperoxia
          cellular response to dexamethasone stimulus
          cellular response to nitric oxide
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          neuronal stem cell population maintenance
          response to fluoride
          regulation of neural precursor cell proliferation
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          regulation of energy homeostasis
          RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription factor activity, transcription factor binding
          transcriptional repressor activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
          transcription coactivator binding
          chromatin binding
          protein binding
          beta-catenin binding
          ubiquitin protein ligase binding
          sequence-specific DNA binding
          protein phosphatase 2A binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0