Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other PPOX SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
PPOX
Gene Name:
protoporphyrinogen oxidase
Gene Aliases:
PPO, V290M, VP
Chromosome Location:
Chr.1: 161165728 - 161178277 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.517373
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
116820
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: PPOX
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_000309.3
NP_000300.1
8
1077
NM_001122764.1
NP_001116236.1
8
1138
XM_005245291.3
XP_005245348.2
8
1116
XM_005245295.3
XP_005245352.2
7
964
XM_006711402.2
XP_006711465.2
8
1083
XM_006711403.2
XP_006711466.2
8
1072
XM_006711404.3
XP_006711467.2
8
1020
XM_006711406.2
XP_006711469.2
8
993
XM_011509663.2
XP_011507965.1
8
1203
XM_011509664.1
XP_011507966.1
8
974
XM_011509665.2
XP_011507967.1
8
1201
XM_011509666.2
XP_011507968.1
8
1208
XM_011509667.2
XP_011507969.1
8
1144
XM_011509668.2
XP_011507970.1
8
944
XM_011509669.1
XP_011507971.1
8
957
XM_011509670.2
XP_011507972.1
7
1092
XM_011509671.1
XP_011507973.1
8
974
XM_011509672.2
XP_011507974.1
7
1083
XM_011509673.2
XP_011507975.1
6
940
XM_011509675.2
XP_011507977.1
7
1025
XM_011509676.1
XP_011507978.1
7
1288
XM_011509677.1
XP_011507979.1
7
1221
XM_011509678.1
XP_011507980.1
8
1181
XM_011509679.1
XP_011507981.1
8
989
XM_011509681.1
XP_011507983.1
7
906
XM_011509682.1
XP_011507984.1
7
916
XM_017001559.1
XP_016857048.1
8
1200
XM_017001560.1
XP_016857049.1
8
1116
XM_017001561.1
XP_016857050.1
7
1609
XM_017001562.1
XP_016857051.1
8
1062
XM_017001563.1
XP_016857052.1
8
1160
XM_017001564.1
XP_016857053.1
4
678
XM_017001565.1
XP_016857054.1
8
1062
XM_017001566.1
XP_016857055.1
8
1171
XM_017001567.1
XP_016857056.1
7
964
XM_017001568.1
XP_016857057.1
8
1152
XM_017001569.1
XP_016857058.1
7
906
XM_017001570.1
XP_016857059.1
5
707
GenBank mRNA
AK094855.1
-
7
910
AK302298.1
-
7
948
BC002357.2
-
8
1058
2821983
D38537.1
-
8
1125
U26446.1
-
8
1039
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
oxidase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
porphyrin-containing compound biosynthetic process
protoporphyrinogen IX biosynthetic process
heme biosynthetic process
response to drug
oxidation-reduction process
oxygen-dependent protoporphyrinogen oxidase activity
flavin adenine dinucleotide binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0