Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ABCA7 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ABCA7
          Gene Name:
          ATP binding cassette subfamily A member 7
          Gene Aliases:
          ABCA-SSN, ABCX, AD9
          Chromosome Location:
          Chr.19: 1040103 - 1065572 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.134514
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 118175

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ABCA7
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_019112.3 NP_061985.2 9 1143
          XM_006722616.1 XP_006722679.1 9 1130
          XM_006722617.2 XP_006722680.1 9 1130
          XM_011527628.2 XP_011525930.1 9 1004
          XM_011527629.1 XP_011525931.1 9 1130
          XM_011527630.1 XP_011525932.1 9 1130
          XM_011527631.1 XP_011525933.1 9 1130
          XM_011527632.1 XP_011525934.1 5 582
          XM_011527633.2 XP_011525935.1 9 1130
          XM_011527634.1 XP_011525936.1 9 1130
          XM_011527635.1 XP_011525937.1 9 1130
          XM_017026142.1 XP_016881631.1 9 1130
          XM_017026143.1 XP_016881632.1 9 1130
          GenBank mRNA AB055390.1 - 3 498
          AF140342.1 - 2 331
          AF250238.1 - 8 912
          AF328787.1 - 8 1028

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ATP-binding cassette (ABC) transporter primary active transporter transporter

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          phagocytosis
          memory
          positive regulation of cholesterol efflux
          phospholipid scrambling
          peptide cross-linking
          negative regulation of ATPase activity
          positive regulation of ATPase activity
          cholesterol efflux
          phospholipid efflux
          high-density lipoprotein particle assembly
          protein localization to nucleus
          apolipoprotein A-I-mediated signaling pathway
          negative regulation of amyloid precursor protein biosynthetic process
          positive regulation of phagocytosis
          transmembrane transport
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of beta-amyloid clearance
          positive regulation of engulfment of apoptotic cell
          negative regulation of beta-amyloid formation
          positive regulation of phospholipid efflux
          transporter activity
          ATP binding
          phospholipid transporter activity
          ATPase activity
          apolipoprotein A-I receptor activity
          ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-s97cd:80/100.66.77.220:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0