Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AGT SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AGT
          Gene Name:
          angiotensinogen
          Gene Aliases:
          ANHU, SERPINA8
          Chromosome Location:
          Chr.1: 230702523 - 230714590 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.19383
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 118530

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AGT
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000029.3 NP_000020.1 5 2241
          GenBank mRNA AB209769.1 - 5 1753
          AK222798.1 - 5 1772
          AK222815.1 - 5 1773
          AK293507.1 - 6 1526
          BC011519.1 - 5 1761 4213559
          K02215.1 - 5 1772

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          regulation of cell growth
          positive regulation of cytokine production
          kidney development
          blood vessel remodeling
          angiotensin maturation
          regulation of blood volume by renin-angiotensin
          renin-angiotensin regulation of aldosterone production
          regulation of renal output by angiotensin
          regulation of heart rate
          regulation of blood vessel size by renin-angiotensin
          renal system process
          angiotensin-mediated drinking behavior
          positive regulation of extracellular matrix constituent secretion
          cellular sodium ion homeostasis
          cell surface receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway
          G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger
          phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway
          activation of phospholipase C activity
          nitric oxide mediated signal transduction
          cell-cell signaling
          female pregnancy
          aging
          regulation of blood pressure
          positive regulation of activation of JAK2 kinase activity
          positive regulation of endothelial cell migration
          positive regulation of cardiac muscle hypertrophy
          positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation
          positive regulation of cholesterol esterification
          negative regulation of endopeptidase activity
          regulation of norepinephrine secretion
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          artery smooth muscle contraction
          response to muscle activity involved in regulation of muscle adaptation
          negative regulation of angiogenesis
          regulation of vasoconstriction
          negative regulation of cell growth
          positive regulation of cellular protein metabolic process
          positive regulation of superoxide anion generation
          positive regulation of NAD(P)H oxidase activity
          negative regulation of tissue remodeling
          low-density lipoprotein particle remodeling
          catenin import into nucleus
          regulation of renal sodium excretion
          positive regulation of renal sodium excretion
          regulation of cell proliferation
          vasodilation
          positive regulation of nitric oxide biosynthetic process
          positive regulation of epidermal growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of blood pressure
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of vasodilation
          fibroblast proliferation
          positive regulation of fibroblast proliferation
          regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
          smooth muscle cell proliferation
          cytokine secretion
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          negative regulation of neurotrophin TRK receptor signaling pathway
          stress-activated MAPK cascade
          regulation of calcium ion transport
          regulation of transmission of nerve impulse
          cell growth involved in cardiac muscle cell development
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          ERK1 and ERK2 cascade
          uterine smooth muscle contraction
          cellular response to mechanical stimulus
          positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
          regulation of extracellular matrix assembly
          positive regulation of gap junction assembly
          regulation of cardiac conduction
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          hormone activity
          protein binding
          growth factor activity
          type 1 angiotensin receptor binding
          type 2 angiotensin receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0