Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ZC3H11A SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ZC3H11A
Gene Name:
zinc finger CCCH-type containing 11A
Gene Aliases:
ZC3HDC11A
Chromosome Location:
Chr.1: 203795537 - 203854128 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.532399
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
122719
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ZC3H11A
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001319238.1
NP_001306167.1
9, 10
1754
NM_001319239.1
NP_001306168.1
9, 10
1649
NM_014827.5
NP_055642.3
9, 10
1325
XM_005245643.2
XP_005245700.1
9, 10
1344
XM_005245644.3
XP_005245701.1
8, 9
1028
XM_006711673.2
XP_006711736.1
9, 10
1191
XM_011510199.1
XP_011508501.1
7, 8
2396
XM_011510200.1
XP_011508502.1
8, 9
1416
XM_011510201.1
XP_011508503.1
9, 10
1602
XM_011510202.1
XP_011508504.1
7, 8
1341
XM_017002956.1
XP_016858445.1
8, 9
2650
XM_017002957.1
XP_016858446.1
8, 9
2502
XM_017002958.1
XP_016858447.1
8, 9
2489
XM_017002959.1
XP_016858448.1
9, 10
1562
XM_017002960.1
XP_016858449.1
8, 9
2650
XM_017002961.1
XP_016858450.1
7, 8
2396
XM_017002962.1
XP_016858451.1
8, 9
1416
XM_017002963.1
XP_016858452.1
9, 10
1208
XM_017002964.1
XP_016858453.1
7, 8
2396
XM_017002965.1
XP_016858454.1
6, 7
1725
GenBank mRNA
AB014563.1
-
6, 7
836
AK296983.1
-
5, 6
683
BC014268.2
-
9, 10
1163
3844154
BC038513.2
-
9, 10
1480
BX648271.1
-
6, 7
4138
BX649148.1
-
6, 7
4940
CR627439.1
-
7, 8
2346
CR627446.1
-
6, 7
4449
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_144530, NM_001276767, AK078105, AK145740, BC058552, and others.
Panther Classification:
Molecular Function -
RNA processing factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
termination of RNA polymerase II transcription
RNA export from nucleus
mRNA export from nucleus
poly(A)+ mRNA export from nucleus
mRNA 3'-end processing
protein binding
poly(A) RNA binding
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0