Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PUF60 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PUF60
          Gene Name:
          poly(U) binding splicing factor 60
          Gene Aliases:
          FIR, RoBPI, SIAHBP1, VRJS
          Chromosome Location:
          Chr.8: 143816344 - 143829386 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.521924
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 127766

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PUF60
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001136033.2 NP_001129505.1 11, 12 1487
          NM_001271096.1 NP_001258025.1 10, 11 1414
          NM_001271097.1 NP_001258026.1 9, 10 1330
          NM_001271098.1 NP_001258027.1 11, 12 1465
          NM_001271099.1 NP_001258028.1 10, 11 1381
          NM_001271100.1 NP_001258029.1 10, 11 1436
          NM_014281.4 NP_055096.2 10, 11 1417
          NM_078480.2 NP_510965.1 11, 12 1468
          XM_011516929.2 XP_011515231.1 12, 13 1667
          XM_011516930.2 XP_011515232.1 11, 12 1518
          XM_017013234.1 XP_016868723.1 11, 12 3000
          XM_017013235.1 XP_016868724.1 11, 12 1570
          XM_017013236.1 XP_016868725.1 10, 11 2949
          XM_017013237.1 XP_016868726.1 12, 13 1729
          XM_017013238.1 XP_016868727.1 12, 13 1529
          XM_017013239.1 XP_016868728.1 11, 12 1495
          XM_017013240.1 XP_016868729.1 10, 11 1444
          GenBank mRNA AF114818.1 - 11, 12 1449
          AF190744.1 - 11, 12 1377
          AF217197.2 - 10, 11 1344
          AK292373.1 - 11, 12 1449
          BC008875.2 - 10, 11 1383 4138778
          BC009734.1 - 10, 11 1366 3877563
          BC011265.1 - 11, 12 1404 4155549
          BC011979.1 - 9, 10 1283 3863660
          BC035435.2 - 10, 11 1368
          CR457143.1 - 11, 12 1385
          U51586.1 - 9, 10 1331

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001191880, XM_006241897, XM_006241895, XM_006241894, XM_006241896, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_028364, NM_133691, NM_001164600, AK075960, AK012434, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          RNA splicing factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          mRNA processing
          apoptotic process
          RNA splicing
          cell-cell adhesion
          nucleotide binding
          DNA binding
          protein binding
          identical protein binding
          poly(A) RNA binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-chn84:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0