Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios empresariales
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RNF146 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RNF146
          Gene Name:
          ring finger protein 146
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 127266340 - 127289893 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.267120
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 131066

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RNF146
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001242844.1 NP_001229773.1 5 870
          NM_001242845.1 NP_001229774.1 5 719
          NM_001242846.1 NP_001229775.1 5 632
          NM_001242847.1 NP_001229776.1 4 761
          NM_001242848.1 NP_001229777.1 4 491
          NM_001242849.1 NP_001229778.1 3 633
          NM_001242850.1 NP_001229779.1 3 363
          NM_001242851.1 NP_001229780.1 3 303
          NM_001242852.1 NP_001229781.1 5 850
          NM_030963.3 NP_112225.2 5 600
          XM_006715571.3 XP_006715634.1 5 1300
          XM_011536161.2 XP_011534463.1 6 1187
          XM_011536162.2 XP_011534464.1 6 1239
          XM_011536163.2 XP_011534465.1 6 1219
          XM_011536164.2 XP_011534466.1 5 1078
          XM_017011336.1 XP_016866825.1 3 980
          XM_017011337.1 XP_016866826.1 5 4221
          XM_017011338.1 XP_016866827.1 7 1328
          XM_017011339.1 XP_016866828.1 6 1357
          XM_017011340.1 XP_016866829.1 6 1409
          XM_017011341.1 XP_016866830.1 4 1108
          XM_017011342.1 XP_016866831.1 5 1249
          XM_017011343.1 XP_016866832.1 6 1358
          GenBank mRNA AJ315122.1 - 1 165
          AJ420549.1 - 2 235
          AK027436.1 - 2 304
          AK027558.1 - 3 352
          AK027776.1 - 1 175
          AL136829.1 - 5 563
          BC008235.1 - 2 252 3868592
          BI771613.1 - 2 302
          CN388414.1 - 3 443
          CR533514.1 - 1 164
          DA145911.1 - 4 478

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Wnt signaling pathway
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein autoubiquitination
          protein K48-linked ubiquitination
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          zinc ion binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase activity
          poly-ADP-D-ribose binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0