Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RNF146 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RNF146
          Gene Name:
          ring finger protein 146
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.6: 127266340 - 127289893 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.267120
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 131067

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RNF146
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001242844.1 NP_001229773.1 5 971
          NM_001242845.1 NP_001229774.1 5 820
          NM_001242846.1 NP_001229775.1 5 733
          NM_001242847.1 NP_001229776.1 4 862
          NM_001242848.1 NP_001229777.1 4 592
          NM_001242849.1 NP_001229778.1 3 734
          NM_001242850.1 NP_001229779.1 3 464
          NM_001242851.1 NP_001229780.1 3 404
          NM_001242852.1 NP_001229781.1 5 951
          NM_030963.3 NP_112225.2 5 701
          XM_006715571.3 XP_006715634.1 5 1401
          XM_011536161.2 XP_011534463.1 6 1288
          XM_011536162.2 XP_011534464.1 6 1340
          XM_011536163.2 XP_011534465.1 6 1320
          XM_011536164.2 XP_011534466.1 5 1179
          XM_017011336.1 XP_016866825.1 3 1081
          XM_017011337.1 XP_016866826.1 5 4322
          XM_017011338.1 XP_016866827.1 7 1429
          XM_017011339.1 XP_016866828.1 6 1458
          XM_017011340.1 XP_016866829.1 6 1510
          XM_017011341.1 XP_016866830.1 4 1209
          XM_017011342.1 XP_016866831.1 5 1350
          XM_017011343.1 XP_016866832.1 6 1459
          GenBank mRNA AJ315122.1 - 1 266
          AJ420549.1 - 2 336
          AK027436.1 - 2 405
          AK027558.1 - 3 453
          AK027776.1 - 1 276
          AL136829.1 - 5 664
          BC008235.1 - 2 353 3868592
          BI771613.1 - 2 403
          CN388414.1 - 3 544
          CR533514.1 - 1 265

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001012060, XM_006227744, XM_006227745, BC083675.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001284279, NM_001110198, NM_001110197, NM_026518, NM_001110196, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Wnt signaling pathway
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          protein autoubiquitination
          protein K48-linked ubiquitination
          positive regulation of canonical Wnt signaling pathway
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          zinc ion binding
          ligase activity
          ubiquitin protein ligase activity
          poly-ADP-D-ribose binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0