Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Estatus del pedido
Productos personalizados y proyectos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other CFLAR SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
CFLAR
Gene Name:
CASP8 and FADD like apoptosis regulator
Gene Aliases:
CASH, CASP8AP1, CLARP, Casper, FLAME, FLAME-1, FLAME1, FLIP, I-FLICE, MRIT, c-FLIP, c-FLIPL, c-FLIPR, c-FLIPS
Chromosome Location:
Chr.2: 201116015 - 201172688 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.390736
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
137311
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: CFLAR
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001127183.2
NP_001120655.1
2
765
NM_001127184.2
NP_001120656.1
2
737
NM_001202516.1
NP_001189445.1
2
737
NM_001308042.1
NP_001294971.1
1
409
NM_001308043.1
NP_001294972.1
2
787
NM_003879.5
NP_003870.4
2
737
XM_017005189.1
XP_016860678.1
2
728
XM_017005190.1
XP_016860679.1
2
601
XM_017005191.1
XP_016860680.1
2
680
XM_017005192.1
XP_016860681.1
2
728
XM_017005193.1
XP_016860682.1
2
2745
XM_017005194.1
XP_016860683.1
2
601
XM_017005195.1
XP_016860684.1
2
718
XM_017005197.1
XP_016860686.1
2
2745
XM_017005198.1
XP_016860687.1
2
601
GenBank mRNA
AB209600.1
-
2
484
AF005774.1
-
2
707
AF005775.1
-
1
272
AF009616.1
-
2
684
AF009617.1
-
1
272
AF009618.1
-
1
272
AF009619.1
-
1
272
AF010127.1
-
2
682
AF015450.1
-
2
776
AF015451.1
-
1
272
AF015452.1
-
1
272
AF041458.1
-
1
287
AF041460.1
-
1
272
AF041461.1
-
1
227
AK289913.1
-
2
561
AK297387.1
-
3
634
AK308767.1
-
2
647
AK315208.1
-
2
508
BC001602.1
-
2
531
3542993
BT006751.1
-
1
272
U85059.1
-
1
272
U97074.1
-
2
654
U97075.1
-
1
565
Y14039.1
-
2
753
Y14040.1
-
2
753
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
protease
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
proteolysis
apoptotic process
skeletal muscle tissue development
skeletal muscle atrophy
regulation of skeletal muscle satellite cell proliferation
skeletal myofibril assembly
viral process
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of catalytic activity
positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
skeletal muscle tissue regeneration
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
regulation of necroptotic process
execution phase of apoptosis
negative regulation of myoblast fusion
regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
protease binding
death receptor binding
protein binding
enzyme activator activity
protein complex binding
cysteine-type endopeptidase activity involved in execution phase of apoptosis
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8lnnk:80/100.66.76.235:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0