Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
製品情報を探す
リアルタイムPCR
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
クローニング
タンパク質解析
細胞培養、トランスフェクション
細胞治療・遺伝子治療
細胞解析
質量分析
クロマトグラフィー
分光分析、元素分析、同位体分析
研究分野と使用技法の一覧を見る
オンラインオーダー
オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
TaqManリアルタイムPCRアッセイ
カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
miRNA Mimics & Inhibitors
Stealth RNAi / siRNA
Silencer Select siRNAs
カスタムDNAプライマー
GeneArt 遺伝子合成
GeneArt Strings DNA Fragments
TrueGuide CRISPR gRNA
オンラインオーダー対象製品を見る
サービス
受託サービス
機器サービス & コンプライアンスサービス
技術サービス
エンタープライズサービス
ピペットサービス
ラボプラスチック消耗品サンプル請求
サービス保守契約
修理・移転設置
ライセンスに関するお問い合わせ
イベント、セミナー、トレーニング
サービス情報の一覧を見る
サポート
製品カタログ
アプリケーションノート
SDSの検索
法規制情報のお問い合わせ
分析証明書
Nunc/Nalgene証明書
e-learning
FAQ・サポート情報
ラーニングセンター
サポートセンター
サポート情報の一覧を見る
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
お問い合わせ一覧
クイックオーダー
サインイン
サインイン
アカウントをお持ちですか?
アカウントを登録する
Connect Your Lab
アカウント
カスタム製品とプロジェクト
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other AURKB SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
AURKB
Gene Name:
aurora kinase B
Gene Aliases:
AIK2, AIM-1, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, PPP1R48, STK12, STK5, aurkb-sv1, aurkb-sv2
Chromosome Location:
Chr.17: 8204731 - 8210768 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.442658
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
137477
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
カートに追加
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: AURKB
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001256834.2
NP_001243763.1
3, 4
263
NM_001313950.1
NP_001300879.1
4, 5
312
NM_001313951.1
NP_001300880.1
4, 5
341
NM_001313953.1
NP_001300882.1
3, 4
215
NM_001313954.1
NP_001300883.1
4, 5
336
NM_001313955.1
NP_001300884.1
3, 4
263
NM_004217.3
NP_004208.2
4, 5
336
NR_132730.1
4, 5
336
XM_011524070.2
XP_011522372.1
4, 5
285
XM_011524072.2
XP_011522374.1
3, 4
452
XM_017025307.1
XP_016880796.1
3, 4
379
XM_017025308.1
XP_016880797.1
3, 4
405
XM_017025309.1
XP_016880798.1
3, 4
207
XM_017025310.1
XP_016880799.1
4, 5
285
GenBank mRNA
AB011446.1
-
4, 5
280
AB011450.1
-
4, 5
271
AB519677.1
-
3, 4
214
AB519678.1
-
3, 4
214
AF004022.1
-
4, 5
272
AF008552.1
-
3, 4
214
AF015254.1
-
4, 5
272
AK297976.1
-
3, 4
218
AK314889.1
-
4, 5
285
BC000442.2
-
4, 5
275
2820719
BC009751.2
-
4, 5
255
3677349
BC080581.1
-
4, 5
267
2819846
BE514591.1
-
3, 4
261
BE797606.1
-
4, 5
391
BI199088.1
-
3, 4
193
BP225027.1
-
4, 5
322
BT019534.1
-
3, 4
214
BU181480.1
-
3, 4
195
CN286704.1
-
4, 5
296
CX781462.1
-
4, 5
248
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
negative regulation of B cell apoptotic process
protein phosphorylation
spindle organization
sister chromatid cohesion
aging
cell proliferation
attachment of spindle microtubules to kinetochore
abscission
histone modification
protein sumoylation
anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
spindle checkpoint
negative regulation of protein binding
positive regulation of telomere maintenance via telomerase
negative regulation of cytokinesis
positive regulation of cytokinesis
protein localization to kinetochore
cellular response to UV
cleavage furrow formation
protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
histone H3-S28 phosphorylation
protein autophosphorylation
mitotic spindle midzone assembly
positive regulation of telomerase activity
regulation of chromosome segregation
regulation of signal transduction by p53 class mediator
positive regulation of telomere capping
protein serine/threonine kinase activity
protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
protein binding
ATP binding
histone serine kinase activity
metal ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0