Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TTN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          TTN
          Gene Name:
          titin
          Gene Aliases:
          CMD1G, CMH9, CMPD4, EOMFC, HMERF, LGMD2J, MYLK5, TMD
          Chromosome Location:
          Chr.2: 178525989 - 178807423 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.134602
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 139938

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: TTN
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256850.1 NP_001243779.1 3 498
          NM_001267550.2 NP_001254479.2 3 498
          NM_003319.4 NP_003310.4 3 498
          NM_133378.4 NP_596869.4 3 498
          NM_133379.4 NP_596870.2 3 498
          NM_133432.3 NP_597676.3 3 498
          NM_133437.4 NP_597681.4 3 498
          XM_017004819.1 XP_016860308.1 3 498
          XM_017004820.1 XP_016860309.1 3 498
          XM_017004821.1 XP_016860310.1 3 498
          XM_017004822.1 XP_016860311.1 3 498
          XM_017004823.1 XP_016860312.1 3 498
          GenBank mRNA AK056602.1 - 3 498
          BC013396.2 - 3 483
          BC058824.1 - 3 501
          BC070170.1 - 3 498
          X90568.1 - 3 405

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: XM_008761978.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_011652, NM_028004, AK084718, BB662000, AK052859, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          platelet degranulation
          cardiac muscle hypertrophy
          muscle contraction
          striated muscle contraction
          mitotic chromosome condensation
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          muscle filament sliding
          skeletal muscle thin filament assembly
          skeletal muscle myosin thick filament assembly
          detection of muscle stretch
          sarcomere organization
          regulation of protein kinase activity
          cardiac muscle fiber development
          sarcomerogenesis
          regulation of catalytic activity
          response to calcium ion
          cardiac myofibril assembly
          cardiac muscle tissue morphogenesis
          cardiac muscle contraction
          protease binding
          protein serine/threonine kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          calcium ion binding
          protein binding
          calmodulin binding
          ATP binding
          structural constituent of muscle
          enzyme binding
          protein kinase binding
          telethonin binding
          identical protein binding
          actinin binding
          protein self-association
          actin filament binding
          muscle alpha-actinin binding
          structural molecule activity conferring elasticity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-st8h5:80/100.66.79.144:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0