Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other MECP2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          MECP2
          Gene Name:
          methyl-CpG binding protein 2
          Gene Aliases:
          AUTSX3, MRX16, MRX79, MRXS13, MRXSL, PPMX, RS, RTS, RTT
          Chromosome Location:
          Chr.X: 154021800 - 154097731 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.200716
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 143938

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: MECP2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001110792.1 NP_001104262.1 3 563
          NM_001316337.1 NP_001303266.1 5 855
          NM_004992.3 NP_004983.1 4 687
          XM_005274682.4 XP_005274739.1 5 761
          XM_011531166.2 XP_011529468.1 3 574
          XM_017029533.1 XP_016885022.1 7 1187
          GenBank mRNA AF158180.1 - 4 628
          AJ132917.1 - 3 536
          AK289444.1 - 4 662
          AY541280.1 - 3 504
          BC011612.1 - 3 545 3956518
          BX538060.1 - 3 553
          GQ203293.1 - 4 687
          GQ203295.1 - 4 687
          GQ896382.1 - 4 687
          GU479943.1 - 4 687
          GU812285.1 - 3 461
          GU812286.1 - 3 461
          HM020402.1 - 4 687
          HM156732.1 - 4 687
          HM156733.1 - 4 687
          HQ127345.1 - 3 461
          HQ141377.1 - 3 461
          HQ141378.1 - 4 687
          HQ154629.1 - 4 687
          KU178174.1 - 3 461
          L37298.1 - 3 542
          X89430.1 - 2 432
          X99686.1 - 3 535
          Y12643.1 - 3 525

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_022673, XM_006229566, XM_006229567, M94064, DQ897369, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001081979, NM_010788, AF158181, AK158664, AJ132922, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          DNA metabolism protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          behavioral fear response
          response to hypoxia
          startle response
          neurological system process involved in regulation of systemic arterial blood pressure
          regulation of respiratory gaseous exchange by neurological system process
          inositol metabolic process
          mitochondrial electron transport, ubiquinol to cytochrome c
          chromatin silencing
          regulation of gene expression by genetic imprinting
          transcription, DNA-templated
          glutamine metabolic process
          cellular biogenic amine metabolic process
          synapse assembly
          heart development
          respiratory gaseous exchange
          long-term memory
          locomotory behavior
          protein localization
          glucocorticoid metabolic process
          positive regulation of cell proliferation
          adult locomotory behavior
          visual learning
          response to radiation
          pathogenesis
          post-embryonic development
          response to ionizing radiation
          response to lead ion
          dendrite development
          histone methylation
          histone acetylation
          proprioception
          sensory perception of pain
          cerebellum development
          ventricular system development
          negative regulation of histone methylation
          cardiolipin metabolic process
          response to estradiol
          negative regulation of histone acetylation
          social behavior
          neuron maturation
          negative regulation of neuron apoptotic process
          regulation of DNA methylation
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          phosphatidylcholine metabolic process
          negative regulation of astrocyte differentiation
          catecholamine secretion
          positive regulation of synapse assembly
          excitatory postsynaptic potential
          long-term synaptic potentiation
          four-way junction DNA binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          transcription corepressor activity
          mRNA binding
          protein binding
          transcription factor binding
          methyl-CpG binding
          double-stranded methylated DNA binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          siRNA binding
          histone deacetylase binding
          poly(A) RNA binding
          unmethylated CpG binding
          protein N-terminus binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0