Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other EREG SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
EREG
Gene Name:
epiregulin
Gene Aliases:
EPR, ER, Ep
Chromosome Location:
Chr.4: 74365143 - 74388760 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.115263
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
145901
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: EREG
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001432.2
NP_001423.1
5
1470
GenBank mRNA
BC136404.1
-
5
1427
9020391
BC136405.1
-
5
1427
9020392
D30783.1
-
5
1469
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
angiogenesis
ovarian cumulus expansion
oocyte maturation
positive regulation of cytokine production
female meiotic division
epidermal growth factor receptor signaling pathway
cell-cell signaling
positive regulation of cell proliferation
negative regulation of cell proliferation
mRNA transcription
anatomical structure morphogenesis
organ morphogenesis
regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
peptidyl-tyrosine phosphorylation
cytokine-mediated signaling pathway
keratinocyte differentiation
ovulation
ERBB2 signaling pathway
wound healing
positive regulation of cytokine biosynthetic process
positive regulation of phosphorylation
luteinizing hormone signaling pathway
response to peptide hormone
positive regulation of GTPase activity
keratinocyte proliferation
positive regulation of innate immune response
positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process
positive regulation of DNA replication
positive regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
positive regulation of mitotic nuclear division
positive regulation of protein kinase activity
negative regulation of transcription, DNA-templated
phosphatidylinositol phosphorylation
phosphatidylinositol-mediated signaling
positive regulation of fibroblast proliferation
primary follicle stage
positive regulation of smooth muscle cell proliferation
negative regulation of epithelial cell proliferation
negative regulation of smooth muscle cell differentiation
positive regulation of cell division
regulation of cell motility
protein tyrosine kinase activity
Ras guanyl-nucleotide exchange factor activity
epidermal growth factor receptor binding
protein binding
growth factor activity
phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-nbrrd:80/100.66.77.69:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0