Search Thermo Fisher Scientific
- Contáctenos
- Orden Rápida
-
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
Search Thermo Fisher Scientific
Gene Symbol: FANCE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
RefSeq | NM_021922.2 | NP_068741.1 | 5, 6 | 1290 | ||
XM_005248885.2 | XP_005248942.1 | 5, 6 | 1291 | |||
XM_005248886.2 | XP_005248943.1 | 4, 5 | 1243 | |||
XM_005248887.2 | XP_005248944.1 | 5, 6 | 1312 | |||
XM_005248888.3 | XP_005248945.1 | 5, 6 | 1312 | |||
XM_011514343.2 | XP_011512645.1 | 5, 6 | 1005 | |||
GenBank mRNA | AF265210.1 | - | 5, 6 | 1290 | ||
AK292522.1 | - | 5, 6 | 1301 | |||
AK312617.1 | - | 5, 6 | 1257 | |||
BC046359.1 | - | 5, 6 | 1296 | 6154799 |