Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PARK2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PARK2
          Gene Name:
          parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase
          Gene Aliases:
          AR-JP, LPRS2, PDJ, PRKN
          Chromosome Location:
          Chr.6: 161347417 - 162727802 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.132954
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 14969

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PARK2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_004562.2 NP_004553.2 2 286
          NM_013987.2 NP_054642.2 2 286
          NM_013988.2 NP_054643.2 2 286
          XM_011535863.1 XP_011534165.1 2 286
          XM_017010908.1 XP_016866397.1 2 1200
          GenBank mRNA AB009973.1 - 2 253
          AB245403.1 - 2 244
          AF381282.1 - 1 152
          AF381284.1 - 1 152
          AK292590.1 - 2 247
          BC022014.2 - 2 250 4824892
          DB023187.1 - 2 286
          EF375726.1 - 1 152
          GU345838.1 - 1 169
          GU345839.1 - 2 169
          GU345840.1 - 1 169
          GU361466.1 - 1 169
          GU361467.1 - 1 169
          GU361468.1 - 1 169
          GU361469.1 - 2 266
          GU361470.1 - 2 267
          KC357595.1 - 4 364
          KJ534911.1 - 1 152
          KJ534912.1 - 1 152
          KU178240.1 - 1 152
          KU178241.1 - 1 152
          KU178242.1 - 1 152

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ubiquitin-protein ligase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          protein polyubiquitination
          mitochondrial fission
          mitophagy
          negative regulation of protein phosphorylation
          startle response
          transcription, DNA-templated
          protein monoubiquitination
          response to oxidative stress
          mitochondrion organization
          central nervous system development
          learning
          adult locomotory behavior
          proteasomal protein catabolic process
          regulation of autophagy
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of mitochondrial fusion
          negative regulation of mitochondrial fusion
          regulation of mitochondrion organization
          regulation of glucose metabolic process
          free ubiquitin chain polymerization
          regulation of dopamine secretion
          macroautophagy
          protein ubiquitination
          regulation of protein ubiquitination
          protein destabilization
          negative regulation of actin filament bundle assembly
          regulation of lipid transport
          positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process
          negative regulation of glucokinase activity
          cellular response to unfolded protein
          response to endoplasmic reticulum stress
          synaptic transmission, glutamatergic
          protein K29-linked ubiquitination
          ERAD pathway
          regulation of dopamine metabolic process
          norepinephrine metabolic process
          dopamine metabolic process
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process
          positive regulation of DNA binding
          negative regulation of neuron apoptotic process
          cellular protein catabolic process
          cellular protein metabolic process
          protein K27-linked ubiquitination
          negative regulation by host of viral genome replication
          positive regulation of protein catabolic process
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of JNK cascade
          negative regulation of insulin secretion
          protein stabilization
          positive regulation of neurotransmitter uptake
          dopamine uptake involved in synaptic transmission
          protein autoubiquitination
          regulation of mitochondrial membrane potential
          zinc ion homeostasis
          negative regulation of cell death
          regulation of canonical Wnt signaling pathway
          parkin-mediated mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          neuron cellular homeostasis
          protein K63-linked ubiquitination
          protein localization to mitochondrion
          aggresome assembly
          protein K48-linked ubiquitination
          protein K11-linked ubiquitination
          cellular response to manganese ion
          protein K6-linked ubiquitination
          negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
          positive regulation of mitochondrial fission
          negative regulation of release of cytochrome c from mitochondria
          cellular response to toxic substance
          mitophagy in response to mitochondrial depolarization
          regulation of cellular response to oxidative stress
          negative regulation of neuron death
          positive regulation of proteasomal protein catabolic process
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
          negative regulation of primary amine oxidase activity
          positive regulation of protein linear polyubiquitination
          regulation of synaptic vesicle transport
          negative regulation of oxidative stress-induced cell death
          regulation of protein targeting to mitochondrion
          positive regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway
          cellular response to dopamine
          negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          negative regulation of endoplasmic reticulum stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway
          positive regulation of dendrite extension
          negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion
          regulation of reactive oxygen species metabolic process
          negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
          G-protein coupled receptor binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          actin binding
          ubiquitin-protein transferase activity
          protein binding
          beta-catenin binding
          zinc ion binding
          tubulin binding
          ligase activity
          SH3 domain binding
          enzyme binding
          kinase binding
          protein kinase binding
          PDZ domain binding
          Hsp70 protein binding
          heat shock protein binding
          ubiquitin conjugating enzyme binding
          ubiquitin protein ligase binding
          identical protein binding
          histone deacetylase binding
          ubiquitin binding
          phospholipase binding
          chaperone binding
          ubiquitin protein ligase activity
          cullin family protein binding
          ubiquitin protein ligase activity involved in ERAD pathway
          ubiquitin-specific protease binding
          F-box domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-rpjph:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0