Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RARA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rara
          Gene Name:
          retinoic acid receptor, alpha
          Gene Aliases:
          Nr1b1, RAR, RARalpha1
          Chromosome Location:
          Chr.11: 98927809 - 98974942 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.439744
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 150492

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rara
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001176528.1 NP_001169999.1 5 1142
          NM_001177302.1 NP_001170773.1 7 1347
          NM_001177303.1 NP_001170774.1 6 1092
          NM_009024.2 NP_033050.2 6 1214
          GenBank mRNA AB221572.1 - 5 662
          AK042163.1 - 6 1093
          AK153644.1 - 5 688
          AK154623.1 - 6 1187
          AK170956.1 - 5 1142
          BC010216.1 - 6 1212 3498142
          BC038266.1 - 5 1211
          BC040383.1 - 7 1347
          CT010231.1 - 5 657
          S56656.1 - 6 1194

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ureteric bud development
          neural tube closure
          glandular epithelial cell development
          outflow tract septum morphogenesis
          growth plate cartilage development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          signal transduction
          germ cell development
          spermatogenesis
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          negative regulation of translation
          regulation of granulocyte differentiation
          negative regulation of granulocyte differentiation
          embryonic camera-type eye development
          regulation of myelination
          response to retinoic acid
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of interleukin-13 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          multicellular organism growth
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          apoptotic cell clearance
          steroid hormone mediated signaling pathway
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          response to ethanol
          negative regulation of cell differentiation
          positive regulation of T-helper 2 cell differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of translational initiation
          regulation of synaptic plasticity
          retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of binding
          positive regulation of protein kinase B signaling
          ventricular cardiac muscle cell differentiation
          Sertoli cell fate commitment
          limb development
          face development
          bone development
          trachea cartilage development
          chondroblast differentiation
          negative regulation of cartilage development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to estrogen stimulus
          translation repressor activity, nucleic acid binding
          regulatory region DNA binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II regulatory region DNA binding
          retinoic acid binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          retinoic acid receptor activity
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          receptor binding
          protein binding
          transcription factor binding
          drug binding
          zinc ion binding
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity
          histone deacetylase binding
          protein kinase B binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          retinoic acid-responsive element binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity
          mRNA 5'-UTR binding
          protein kinase A binding
          alpha-actinin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hqkpn:80/100.66.73.1:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0