Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SEC23A SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Sec23a
Gene Name:
SEC23A (S. cerevisiae)
Gene Aliases:
Msec23, Sec23r
Chromosome Location:
Chr.12: 58958383 - 59012026 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.491137
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
150750
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Sec23a
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_009147.2
NP_033173.2
2
323
GenBank mRNA
AK028152.1
-
2
211
AY082671.1
-
2
197
BC034610.1
-
2
323
5364796
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
vesicle coat protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
transport
intracellular protein transport
ER to Golgi vesicle-mediated transport
protein transport
vesicle-mediated transport
protein binding
zinc ion binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lm92q:80/100.66.76.225:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0