Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other SOX2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Sox2
Gene Name:
SRY (sex determining region Y)-box 2
Gene Aliases:
Sox-2, lcc, ysb
Chromosome Location:
Chr.3: 34650005 - 34652461 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.65396
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
151797
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
286.00
Your Price
Online offer:
277.65
277.65
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Sox2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_011443.3
NP_035573.3
1
1529
GenBank mRNA
AK131933.1
-
1
966
BC057574.1
-
1, 2
1367
6413283
U31967.1
-
2
1445
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001109181.
Panther Classification:
Molecular Function -
HMG box transcription factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
osteoblast differentiation
cell fate specification
endodermal cell fate specification
positive regulation of neuroblast proliferation
transcription, DNA-templated
regulation of transcription, DNA-templated
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
transcription from RNA polymerase II promoter
cell cycle arrest
multicellular organism development
sensory perception of sound
response to organic substance
regulation of gene expression
stem cell population maintenance
forebrain neuron differentiation
adenohypophysis development
cerebral cortex development
positive regulation of cell-cell adhesion
negative regulation of Wnt signaling pathway
male genitalia development
positive regulation of epithelial cell differentiation
olfactory placode formation
response to retinoic acid
somatic stem cell population maintenance
inner ear morphogenesis
regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
positive regulation of MAPK cascade
tongue development
cell fate commitment
negative regulation of cell differentiation
positive regulation of cell differentiation
negative regulation of neuron differentiation
positive regulation of neuron differentiation
negative regulation of osteoblast differentiation
positive regulation of Notch signaling pathway
positive regulation of transcription, DNA-templated
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
pigment biosynthetic process
lung alveolus development
embryonic organ development
anatomical structure formation involved in morphogenesis
neuron fate commitment
diencephalon morphogenesis
stem cell differentiation
negative regulation of epithelial cell proliferation
regulation of neurogenesis
detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound
detection of mechanical stimulus involved in equilibrioception
retina morphogenesis in camera-type eye
lens induction in camera-type eye
epithelial tube branching involved in lung morphogenesis
response to growth factor
negative regulation of canonical Wnt signaling pathway
neuronal stem cell population maintenance
transcription regulatory region sequence-specific DNA binding
RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding
DNA binding
chromatin binding
transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
protein binding
transcription factor binding
chromatin DNA binding
miRNA binding
sequence-specific DNA binding
transcription regulatory region DNA binding
protein heterodimerization activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0