Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ARHGEF2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ARHGEF2
          Gene Name:
          Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2
          Gene Aliases:
          GEF, GEF-H1, GEFH1, LFP40, P40
          Chromosome Location:
          Chr.1: 155946839 - 155991263 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.743352
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 15348

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ARHGEF2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001162383.1 NP_001155855.1 9 1167
          NM_001162384.1 NP_001155856.1 9 1164
          NM_004723.3 NP_004714.2 9 1092
          XM_005245587.2 XP_005245644.1 9 1220
          XM_005245588.2 XP_005245645.1 9 1217
          XM_005245589.4 XP_005245646.1 9 1373
          XM_005245590.3 XP_005245647.1 9 1095
          XM_005245591.3 XP_005245648.1 10 1211
          XM_005245592.2 XP_005245649.1 9 1364
          XM_005245593.4 XP_005245650.1 9 1095
          XM_005245594.2 XP_005245651.1 9 2081
          XM_006711622.3 XP_006711685.1 9 2358
          XM_006711623.3 XP_006711686.1 8 1094
          XM_006711624.3 XP_006711687.1 8 1121
          XM_006711625.3 XP_006711688.1 8 1027
          XM_006711626.2 XP_006711689.1 8 2013
          XM_011510136.2 XP_011508438.2 13 1776
          XM_011510137.2 XP_011508439.2 13 1779
          XM_011510139.2 XP_011508441.1 13 1779
          XM_011510141.2 XP_011508443.1 9 1897
          XM_011510143.2 XP_011508445.1 5 643
          XM_017002794.1 XP_016858283.1 13 1776
          XM_017002795.1 XP_016858284.1 9 1111
          XM_017002796.1 XP_016858285.1 9 2355
          XM_017002797.1 XP_016858286.1 9 1095
          XM_017002798.1 XP_016858287.1 8 2290
          XM_017002799.1 XP_016858288.1 8 1091
          GenBank mRNA AB014551.3 - 13 1435
          AF486838.1 - 9 1046
          AK295924.1 - 9 1364
          AK304548.1 - 12 1504
          AL512715.1 - 9 1077
          BC020567.1 - 9 1149 4157775
          BT007407.1 - 8 968

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001012079, XM_006232643, XM_006232648, XM_006232652, XM_008761152, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_001198912, NM_001198911, NM_008487, NM_001198913, AF177032, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          establishment of mitotic spindle orientation
          cell morphogenesis
          intracellular protein transport
          actin filament organization
          negative regulation of microtubule depolymerization
          mitotic nuclear division
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          regulation of Rho protein signal transduction
          intracellular signal transduction
          regulation of cell proliferation
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          innate immune response
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          negative regulation of neurogenesis
          regulation of small GTPase mediated signal transduction
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          cell division
          negative regulation of necroptotic process
          cellular response to muramyl dipeptide
          cellular response to tumor necrosis factor
          cellular hyperosmotic response
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
          negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to osmotic stress
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding
          microtubule binding
          transcription factor binding
          zinc ion binding
          Rho GTPase binding
          Rac guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rac GTPase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0