Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상시험 CRO 서비스
장비 서비스
교육 서비스
Unity Lab Services
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NF1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Nf1
Gene Name:
neurofibromatosis 1
Gene Aliases:
AW494271, E030030H24Rik, Nf-1
Chromosome Location:
Chr.11: 79335988 - 79581609 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.255596
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
156487
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Nf1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_010897.2
NP_035027.1
2
295
GenBank mRNA
AK085050.1
-
2
301
BB660074.1
-
2
295
L10370.1
-
1
140
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
GTPase-activating protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
MAPK cascade
osteoblast differentiation
metanephros development
response to hypoxia
liver development
negative regulation of endothelial cell proliferation
positive regulation of endothelial cell proliferation
regulation of cell-matrix adhesion
negative regulation of cell-matrix adhesion
negative regulation of protein kinase activity
cell communication
signal transduction
Ras protein signal transduction
negative regulation of neuroblast proliferation
brain development
peripheral nervous system development
heart development
skeletal muscle tissue development
negative regulation of cell proliferation
visual learning
extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
regulation of gene expression
Schwann cell development
phosphatidylinositol 3-kinase signaling
negative regulation of angiogenesis
spinal cord development
amygdala development
forebrain astrocyte development
neural tube development
cerebral cortex development
myelination in peripheral nervous system
actin cytoskeleton organization
extracellular matrix organization
collagen fibril organization
adrenal gland development
negative regulation of cell migration
regulation of synaptic transmission, GABAergic
cellular response to heat
negative regulation of Rac protein signal transduction
wound healing
regulation of cell proliferation
negative regulation of transcription factor import into nucleus
positive regulation of apoptotic process
regulation of GTPase activity
negative regulation of MAP kinase activity
regulation of MAPK cascade
negative regulation of MAPK cascade
pigmentation
positive regulation of neuron apoptotic process
regulation of blood vessel endothelial cell migration
positive regulation of GTPase activity
regulation of bone resorption
regulation of neuron differentiation
negative regulation of osteoclast differentiation
regulation of glial cell differentiation
positive regulation of adenylate cyclase activity
regulation of angiogenesis
negative regulation of Ras protein signal transduction
negative regulation of neurotransmitter secretion
negative regulation of fibroblast proliferation
regulation of long-term neuronal synaptic plasticity
sympathetic nervous system development
camera-type eye morphogenesis
negative regulation of astrocyte differentiation
negative regulation of oligodendrocyte differentiation
smooth muscle tissue development
artery morphogenesis
forebrain morphogenesis
cognition
gamma-aminobutyric acid secretion, neurotransmission
glutamate secretion, neurotransmission
observational learning
regulation of long-term synaptic potentiation
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
GTPase activator activity
protein binding
microtubule binding
lipid binding
phosphatidylethanolamine binding
phosphatidylcholine binding
syndecan binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-green-659f68c6f4-gwzxr:80/100.66.76.73:80.
git-commit: 208ebf2ce40f07c29af7b8d1bec64c518c8c0cf8
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.43.0-2026.01.05-1.0