Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other GRB2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Grb2
          Gene Name:
          growth factor receptor bound protein 2
          Gene Aliases:
          AA408164, Ash
          Chromosome Location:
          Chr.11: 115644130 - 115708597 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.439649
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 157874

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Grb2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_008163.3 NP_032189.1 5 768
          GenBank mRNA AK077750.1 - 4 588
          AK079087.1 - 4 596
          AK148148.1 - 5 733
          AK153557.1 - 4 701
          AK155800.1 - 5 723
          AK166142.1 - 5 722
          AK170845.1 - 4 559
          AK172002.1 - 5 744
          AK181485.1 - 1 61
          AK212651.1 - 1 93
          AK216513.1 - 1 93
          AK217799.1 - 1 93
          BC052377.1 - 5 768 5696248
          BC085254.1 - 5 604 5343274
          D85748.1 - 3 392
          U07617.1 - 4 517

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Ras protein signal transduction
          aging
          insulin receptor signaling pathway
          fibroblast growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of signal transduction
          cell differentiation
          positive regulation of actin filament polymerization
          receptor internalization
          signal transduction in response to DNA damage
          regulation of MAPK cascade
          anatomical structure formation involved in morphogenesis
          protein heterooligomerization
          branching involved in labyrinthine layer morphogenesis
          cellular response to ionizing radiation
          positive regulation of reactive oxygen species metabolic process
          phosphotyrosine binding
          SH3/SH2 adaptor activity
          epidermal growth factor receptor binding
          neurotrophin TRKA receptor binding
          protein binding
          SH3 domain binding
          protein kinase binding
          protein phosphatase binding
          protein domain specific binding
          identical protein binding
          insulin receptor substrate binding
          poly(A) RNA binding
          ephrin receptor binding
          phosphoprotein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0