Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other APP SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          App
          Gene Name:
          amyloid beta (A4) precursor protein
          Gene Aliases:
          Abeta, Abpp, Adap, Ag, Cvap, E030013M08Rik, betaApp
          Chromosome Location:
          Chr.16: 84954436 - 85173952 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.277585
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 159691

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: App
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001198823.1 NP_001185752.1 3 483
          NM_001198824.1 NP_001185753.1 3 483
          NM_001198825.1 NP_001185754.1 3 483
          NM_001198826.1 NP_001185755.1 3 483
          NM_007471.3 NP_031497.2 3 483
          GenBank mRNA AK128971.1 - 3 492
          AK133639.1 - 3 480
          AK147543.1 - 3 519
          AK148439.1 - 3 355
          AK159245.1 - 3 492
          AK159352.1 - 3 490
          AK159718.1 - 3 469
          AK161976.1 - 3 459
          AY267348.1 - 3 334
          BC070409.1 - 3 479 5708093
          M18373.1 - 3 472
          U84012.1 - 3 472
          X59379.1 - 3 402

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_019288, XM_006248010, XM_006248009, XM_006248011, XM_006248008, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          protease inhibitor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          suckling behavior
          mRNA polyadenylation
          regulation of translation
          protein phosphorylation
          cellular copper ion homeostasis
          endocytosis
          apoptotic process
          response to oxidative stress
          cell adhesion
          regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity
          Notch signaling pathway
          nervous system development
          axonogenesis
          mating behavior
          locomotory behavior
          axo-dendritic transport
          cholesterol metabolic process
          adult locomotory behavior
          visual learning
          negative regulation of peptidase activity
          regulation of gene expression
          negative regulation of endopeptidase activity
          positive regulation of peptidase activity
          positive regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle
          axon midline choice point recognition
          neuron remodeling
          dendrite development
          extracellular matrix organization
          forebrain development
          neuron projection development
          ionotropic glutamate receptor signaling pathway
          regulation of multicellular organism growth
          regulation of protein binding
          negative regulation of neuron differentiation
          positive regulation of mitotic cell cycle
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          collateral sprouting in absence of injury
          regulation of synapse structure or activity
          neuromuscular process controlling balance
          synaptic growth at neuromuscular junction
          protein homooligomerization
          neuron apoptotic process
          smooth endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis
          DNA binding
          serine-type endopeptidase inhibitor activity
          receptor binding
          protein binding
          heparin binding
          peptidase activator activity
          enzyme binding
          peptidase inhibitor activity
          acetylcholine receptor binding
          identical protein binding
          metal ion binding
          transition metal ion binding
          PTB domain binding
          growth factor receptor binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0