Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ABI1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ABI1
          Gene Name:
          abl interactor 1
          Gene Aliases:
          ABI-1, ABLBP4, E3B1, NAP1BP, SSH3BP, SSH3BP1
          Chromosome Location:
          Chr.10: 26746596 - 26861087 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.508148
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 16269

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ABI1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001012750.2 NP_001012768.1 1, 2 349
          NM_001012751.2 NP_001012769.1 1, 2 349
          NM_001012752.2 NP_001012770.1 1, 2 349
          NM_001178116.1 NP_001171587.1 2, 3 400
          NM_001178119.1 NP_001171590.1 1, 2 349
          NM_001178120.1 NP_001171591.1 1, 2 349
          NM_001178121.1 NP_001171592.1 1, 2 349
          NM_001178122.1 NP_001171593.1 1, 2 349
          NM_001178123.1 NP_001171594.1 1, 2 349
          NM_001178124.1 NP_001171595.1 1, 2 349
          NM_001178125.1 NP_001171596.1 1, 2 349
          NM_005470.3 NP_005461.2 1, 2 349
          XM_005252332.3 XP_005252389.1 1, 2 164
          XM_005252333.3 XP_005252390.1 1, 2 164
          XM_006717359.2 XP_006717422.1 1, 2 248
          XM_006717360.2 XP_006717423.1 1, 2 248
          XM_006717361.2 XP_006717424.1 1, 2 164
          XM_011519289.2 XP_011517591.1 1, 2 248
          XM_017015458.1 XP_016870947.1 1, 2 248
          XM_017015459.1 XP_016870948.1 1, 2 248
          GenBank mRNA AB040151.1 - 1, 2 292
          AB209268.1 - 1, 2 200
          AF001628.1 - 1, 2 173
          AF006516.1 - 1, 2 191
          AF260262.1 - 1, 2 248
          AF540955.1 - 1, 2 137
          AK126803.1 - 2, 3 299
          AK291823.1 - 1, 2 210
          AK298646.1 - 1, 2 246
          BC013238.1 - 1, 2 197
          BC024254.2 - 1, 2 200 3531592
          DB019974.1 - 1, 2 350
          FJ380057.1 - 1, 2 125
          FJ380058.1 - 1, 2 125
          FJ380059.1 - 1, 2 125
          U87166.1 - 1, 2 206

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_145994, NM_001077190, NM_001077192, NM_007380, NM_001077193, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          somitogenesis
          movement of cell or subcellular component
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          actin polymerization or depolymerization
          negative regulation of cell proliferation
          viral process
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          megakaryocyte development
          Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis
          vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          lamellipodium morphogenesis
          cell-cell adhesion
          protein binding
          cytoskeletal protein binding
          protein tyrosine kinase activator activity
          protein complex binding
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-86qn7:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0