Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other NCKAP1L SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
Nckap1l
Gene Name:
NCK associated protein 1 like
Gene Aliases:
4930568P13Rik, AI463083, Hem1, Hemp1
Chromosome Location:
Chr.15: 103453784 - 103502860 on Build GRCm38
UniGene ID:
Mm.30805
Species:
Mouse
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
173469
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: Nckap1l
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_153505.4
NP_705725.1
31
4694
GenBank mRNA
AK077019.1
-
12
3204
AK083390.1
-
31
4697
BC030040.1
-
9
1402
Back To Top
More Information
Other Species Targeted
This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_001108119, XM_008765753.
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
B cell homeostasis
myeloid cell homeostasis
protein complex assembly
chemotaxis
maintenance of cell polarity
neutrophil chemotaxis
positive regulation of actin filament polymerization
cortical actin cytoskeleton organization
positive regulation of B cell proliferation
negative regulation of interleukin-17 production
negative regulation of interleukin-6 production
positive regulation of cell adhesion mediated by integrin
negative regulation of myosin-light-chain-phosphatase activity
positive regulation of T cell proliferation
positive regulation of phosphorylation
response to drug
T cell homeostasis
negative regulation of apoptotic process
positive regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
positive regulation of CD8-positive, alpha-beta T cell differentiation
positive regulation of GTPase activity
positive regulation of B cell differentiation
positive regulation of gamma-delta T cell differentiation
positive regulation of lymphocyte differentiation
positive regulation of erythrocyte differentiation
positive regulation of protein kinase activity
B cell receptor signaling pathway
positive regulation of phagocytosis, engulfment
actin polymerization-dependent cell motility
positive regulation of neutrophil chemotaxis
GTPase activator activity
protein kinase activator activity
protein complex binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0