Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RSAD2 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rsad2
          Gene Name:
          radical S-adenosyl methionine domain containing 2
          Gene Aliases:
          2510004L01Rik, Vig1, cig5
          Chromosome Location:
          Chr.12: 26442743 - 26456478 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.24045
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 181831

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rsad2
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_021384.4 NP_067359.2 3 670
          GenBank mRNA AF236064.2 - 3 646
          AF442152.1 - 3 631
          AK010906.1 - 3 649
          AK036373.1 - 3 650
          AK149900.1 - 3 651
          AK150069.1 - 3 652
          AK150347.1 - 3 652
          AK150406.1 - 3 650
          AK150425.1 - 3 652
          AK150525.1 - 3 651
          AK150536.1 - 3 653
          AK150616.1 - 3 650
          AK150684.1 - 3 652
          AK150731.1 - 3 652
          AK150767.1 - 3 652
          AK150783.1 - 3 652
          AK150788.1 - 3 652
          AK150812.1 - 3 652
          AK150835.1 - 3 651
          AK151140.1 - 3 652
          AK151185.1 - 3 652
          AK151191.1 - 3 652
          AK151206.1 - 3 652
          AK151286.1 - 3 650
          AK151308.1 - 3 652
          AK151331.1 - 4 1087
          AK151339.1 - 3 650
          AK151389.1 - 3 652
          AK151410.1 - 3 651
          AK151412.1 - 3 650
          AK151414.1 - 3 651
          AK151476.1 - 3 652
          AK151502.1 - 3 652
          AK151538.1 - 3 652
          AK151767.1 - 3 652
          AK151770.1 - 3 650
          AK151825.1 - 3 650
          AK151833.1 - 3 650
          AK151906.1 - 3 652
          AK151909.1 - 3 650
          AK151940.1 - 3 650
          AK151954.1 - 3 652
          AK151971.1 - 3 652
          AK152050.1 - 3 650
          AK152065.1 - 3 652
          AK152075.1 - 3 652
          AK152235.1 - 3 650
          AK152239.1 - 3 652
          AK152241.1 - 3 652
          AK152310.1 - 3 650
          AK152354.1 - 3 650
          AK152493.1 - 3 652
          AK152600.1 - 3 650
          AK152601.1 - 3 652
          AK152631.1 - 3 650
          AK152664.1 - 3 652
          AK152701.1 - 3 650
          AK152796.1 - 3 650
          AK152861.1 - 3 650
          AK152895.1 - 3 652
          AK152934.1 - 3 652
          AK152962.1 - 3 650
          AK153003.1 - 3 652
          AK153024.1 - 3 652
          AK153062.1 - 3 654
          AK153077.1 - 3 650
          AK153078.1 - 3 650
          AK153232.1 - 3 652
          AK153234.1 - 3 652
          AK153306.1 - 3 650
          AK153318.1 - 3 652
          AK153324.1 - 3 652
          AK153350.1 - 4 1087
          AK153435.1 - 3 528
          AK153453.1 - 3 649
          AK153556.1 - 3 652
          AK159147.1 - 3 650
          BC057868.1 - 3 643 5327504
          CT010378.1 - 3 637

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          ossification
          immune system process
          response to virus
          regulation of ossification
          positive regulation of toll-like receptor 7 signaling pathway
          positive regulation of toll-like receptor 9 signaling pathway
          CD4-positive, alpha-beta T cell activation
          CD4-positive, alpha-beta T cell differentiation
          negative regulation of viral genome replication
          innate immune response
          negative regulation of protein secretion
          defense response to virus
          positive regulation of T-helper 2 cell cytokine production
          catalytic activity
          protein binding
          protein self-association
          metal ion binding
          iron-sulfur cluster binding
          4 iron, 4 sulfur cluster binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-4hhk6:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0