Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요? 계정 생성하기
  • 모든 제품 주문
    • 항체
    • Oligos, Primers, Probes and Genes
    • TaqMan Real-Time PCR 분석
    • 피펫 및 피펫 팁
    • 실험실용 원심분리기
    • 초저온 냉동고
    • 분광학
    • 비이커
    • PCR 장비 및 용품
    • 제품 카테고리 전체보기
  • 응용 분야 및 기법
    • 세포 분석
    • 실험실 장비
    • Real-Time PCR
    • PCR
    • 크로마토그래피
    • 세포 배양 및 트랜스펙션
    • DNA/RNA 추출과 분석
    • 단백질 생물학
    • 유세포분석
    • 화학 제품
    • 응용 분야 및 기법 전체보기
  • 서비스
    • 맞춤형 서비스
    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 엔터프라이즈 서비스
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상 시험 CRO 서비
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other TGFBR1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Tgfbr1
          Gene Name:
          transforming growth factor, beta receptor I
          Gene Aliases:
          ALK5, AU017191, Alk-5, TbetaR-I, TbetaRI
          Chromosome Location:
          Chr.4: 47353113 - 47414926 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.197552
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 186715

          Purification
          Size
          재고 정보 본사 재고 보유
          Catalog # AM16708
          제품 정가 4,126.00
          Your Price
          온라인 행사가:
          4126.0
          공급가 확인 ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Tgfbr1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_009370.2 NP_033396.1 5 867
          GenBank mRNA AK015337.1 - 4 803
          AK154381.1 - 4 630
          BC063260.1 - 5 867 6409765
          CT010393.1 - 5 860
          D25540.1 - 5 853
          D28526.1 - 5 860

          Back To Top

          추가 정보


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: NM_012775, XM_008763706, XM_006238153, XM_006238030, BC087035, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          serine/threonine protein kinase receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPKK activity
          skeletal system development
          angiogenesis
          in utero embryonic development
          kidney development
          blastocyst development
          epithelial to mesenchymal transition
          negative regulation of endothelial cell proliferation
          lens development in camera-type eye
          regulation of transcription, DNA-templated
          protein phosphorylation
          apoptotic process
          signal transduction
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase signaling pathway
          transforming growth factor beta receptor signaling pathway
          heart development
          positive regulation of cell proliferation
          germ cell migration
          male gonad development
          embryo development
          post-embryonic development
          anterior/posterior pattern specification
          regulation of gene expression
          positive regulation of pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          phosphorylation
          peptidyl-serine phosphorylation
          peptidyl-threonine phosphorylation
          cell differentiation
          collagen fibril organization
          positive regulation of cell growth
          regulation of protein ubiquitination
          negative regulation of chondrocyte differentiation
          regulation of growth
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of protein binding
          endothelial cell migration
          response to estrogen
          negative regulation of endothelial cell differentiation
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          protein autophosphorylation
          thymus development
          neuron fate commitment
          embryonic cranial skeleton morphogenesis
          skeletal system morphogenesis
          artery morphogenesis
          cell motility
          positive regulation of cellular component movement
          positive regulation of filopodium assembly
          positive regulation of protein kinase B signaling
          parathyroid gland development
          palate development
          pharyngeal system development
          pathway-restricted SMAD protein phosphorylation
          positive regulation of SMAD protein import into nucleus
          response to cholesterol
          cellular response to transforming growth factor beta stimulus
          positive regulation of apoptotic signaling pathway
          negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          nucleotide binding
          protein kinase activity
          protein serine/threonine kinase activity
          transmembrane receptor protein serine/threonine kinase activity
          receptor signaling protein serine/threonine kinase activity
          transforming growth factor beta-activated receptor activity
          transforming growth factor beta receptor activity, type I
          type II transforming growth factor beta receptor binding
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          transferase activity
          transferase activity, transferring phosphorus-containing groups
          growth factor binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          SMAD binding
          metal ion binding
          protein heterodimerization activity
          transforming growth factor beta binding
          I-SMAD binding

          Back To Top

          관련 제품

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Korea flag icon
          Korea

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담

           

          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat

          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)

           

          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)

           

          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898

          ISMS Logo

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0