Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LILRB3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          LILRB3 LILRA6
          Gene Name:
          leukocyte immunoglobulin like receptor B3
          leukocyte immunoglobulin like receptor A6
          Gene Aliases:
          CD85A, HL9, ILT-5, ILT5, LILRA6, LIR-3, LIR3, PIR-B, PIRB
          CD85b, ILT-8, ILT5, ILT8, LILRB3, LILRB6
          Chromosome Location:
          Chr.19: 54216278 - 54223087 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.19: 54236592 - 54242768 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.631592
          Hs.688335
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 18846

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: LILRB3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001081450.2 NP_001074919.2 11 1673
          NM_001320960.1 NP_001307889.1 12 1724
          NM_006864.3 NP_006855.3 11 1673
          NR_135493.1 11 1701
          NR_135495.1 11 1593
          NR_135496.1 12 1756
          XM_011526381.2 XP_011524683.1 12 1724
          XM_011526382.2 XP_011524684.1 12 1727
          XM_017026218.1 XP_016881707.1 11 1595
          XM_017026219.1 XP_016881708.1 11 1592
          XM_017026220.1 XP_016881709.1 11 1595
          XM_017026221.1 XP_016881710.1 11 1592
          XM_017026222.1 XP_016881711.1 10 1541
          XM_017026223.1 XP_016881712.1 10 1541
          GenBank mRNA AF000575.1 - 11 1562
          AF009632.1 - 11 1564
          AF009633.1 - 11 1564
          AF009634.1 - 11 1592
          AF009635.1 - 11 1564
          AF009636.1 - 11 1592
          AF009637.1 - 12 1615
          AF009638.1 - 11 1564
          AF009639.1 - 11 1564
          AF009640.1 - 11 1592
          AF009641.1 - 11 1564
          AF009642.1 - 11 1564
          AF009644.1 - 11 1484
          AF025533.1 - 11 1628
          AF031553.1 - 11 1564
          AF031554.1 - 11 1564
          AF031555.1 - 11 1564
          AF031556.1 - 11 1564
          AK223265.1 - 11 1615
          AK290917.1 - 11 1643
          BC028153.1 - 12 1647
          BC104993.1 - 11 1581 8143996
          BC112198.1 - 11 1581 8327666
          EU814627.1 - 11 1562
          EU814628.1 - 11 1562
          KC918852.1 - 11 1606
          KC918854.1 - 11 1606
          KC918855.1 - 11 1606
          KC918857.1 - 11 1606
          KC918858.1 - 11 1606
          KC918860.1 - 11 1606
          KC918863.1 - 11 1606
          U91928.1 - 11 1611
          Gene Symbol: LILRA6
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          GenBank mRNA KC918856.1 - 11 1606
          KC918859.1 - 12 1606

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          immunoglobulin receptor superfamily

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          adaptive immune response
          defense response
          cell surface receptor signaling pathway
          negative regulation of osteoclast differentiation
          receptor activity
          transmembrane signaling receptor activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0