Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other LYN SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Lyn
          Gene Name:
          LYN proto-oncogene, Src family tyrosine kinase
          Gene Aliases:
          p53Lyn, p56Lyn
          Chromosome Location:
          Chr.5: 16526058 - 16642648 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.4338
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 192443

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Lyn
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001111098.1 NP_001104568.1 6 571
          NM_030857.2 NP_110484.1 6 634
          XM_006237834.2 XP_006237896.1 6 950
          GenBank mRNA AF000300.1 - 6 479
          AF000301.1 - 6 571
          AF000302.1 - 6 569
          L14782.1 - 5 428
          L14823.1 - 5 365
          L14951.1 - 6 637

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_010747, NM_001111096, BC031547, M64608, M57697, and others.

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          B cell homeostasis
          regulation of cytokine production
          negative regulation of protein phosphorylation
          Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway
          tolerance induction to self antigen
          histamine secretion by mast cell
          platelet degranulation
          negative regulation of myeloid leukocyte differentiation
          immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway
          Fc receptor mediated inhibitory signaling pathway
          regulation of B cell apoptotic process
          protein phosphorylation
          chemotaxis
          cellular response to DNA damage stimulus
          response to sterol depletion
          transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          response to toxic substance
          response to hormone
          response to carbohydrate
          positive regulation of neuron projection development
          oligodendrocyte development
          response to organic cyclic compound
          cell migration
          peptidyl-tyrosine phosphorylation
          hemopoiesis
          erythrocyte differentiation
          positive regulation of cell migration
          negative regulation of B cell proliferation
          neuron projection development
          lipopolysaccharide-mediated signaling pathway
          cellular response to extracellular stimulus
          response to insulin
          regulation of mast cell activation
          regulation of cell adhesion mediated by integrin
          negative regulation of toll-like receptor 2 signaling pathway
          negative regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway
          cellular response to heat
          intracellular signal transduction
          peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          positive regulation of phosphorylation
          response to drug
          positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein
          response to amino acid
          regulation of mast cell degranulation
          negative regulation of MAP kinase activity
          response to peptide hormone
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          innate immune response
          regulation of erythrocyte differentiation
          protein autophosphorylation
          response to axon injury
          cytokine secretion
          regulation of cytokine secretion
          regulation of inflammatory response
          positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
          B cell receptor signaling pathway
          regulation of B cell receptor signaling pathway
          positive regulation of B cell receptor signaling pathway
          positive regulation of cellular component movement
          regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          positive regulation of glial cell proliferation
          positive regulation of Fc receptor mediated stimulatory signaling pathway
          positive regulation of stress-activated protein kinase signaling cascade
          regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          positive regulation of oligodendrocyte progenitor proliferation
          negative regulation of mast cell proliferation
          positive regulation of mast cell proliferation
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to peptide hormone stimulus
          regulation of monocyte chemotaxis
          regulation of platelet aggregation
          dendritic cell differentiation
          negative regulation of intracellular signal transduction
          positive regulation of dendritic cell apoptotic process
          protein kinase activity
          protein tyrosine kinase activity
          non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity
          receptor binding
          platelet-derived growth factor receptor binding
          integrin binding
          protein binding
          ATP binding
          kinase activity
          SH3 domain binding
          enzyme binding
          ubiquitin protein ligase binding
          protein complex binding
          gamma-tubulin binding
          glycosphingolipid binding
          ion channel binding
          phosphoprotein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0