Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Sign in
Don't have an account ? Create Account
  • Productos
    • Anticuerpos
    • Oligonucleótidos, cebadores, sondas y genes
    • Ensayos de PCR en tiempo real TaqMan
    • Medios de cultivos celulares
    • Productos químicos
    • Columnas y cartuchos de cromatografía
    • Equipo de laboratorio
    • Material de plástico y suministros para laboratorio
    • Microplacas
    • Productos más ecológicos
    • Ver todas las categorías de productos
  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
          • Promos
          • Sign in
            Sign in
            Don't have an account ? Create Account
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RPS15A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps15a
          Gene Name:
          ribosomal protein S15a
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 187759855 - 187766734 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.2890
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 195873

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rps15a
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_053982.1 NP_446434.1 2 189
          XM_006230097.1 XP_006230159.1 3 236
          XM_006230098.1 XP_006230160.1 3 279
          GenBank mRNA BC058452.1 - 3 214 6921126
          FQ210209.1 - 3 211
          FQ211215.1 - 3 214
          FQ212042.1 - 3 210
          FQ212257.1 - 3 208
          FQ214481.1 - 3 210
          FQ220418.1 - 1 34
          FQ220927.1 - 3 206
          FQ220997.1 - 3 210
          FQ221041.1 - 3 210
          FQ221112.1 - 3 218
          FQ221144.1 - 3 241
          FQ221174.1 - 3 208
          FQ221230.1 - 3 283
          FQ221308.1 - 3 212
          FQ221419.1 - 3 210
          FQ221518.1 - 3 210
          FQ221677.1 - 3 208
          FQ221825.1 - 3 210
          FQ221877.1 - 3 210
          FQ222252.1 - 3 221
          FQ222272.1 - 3 210
          FQ222274.1 - 3 210
          FQ222304.1 - 3 210
          FQ222376.1 - 3 210
          FQ222415.1 - 3 208
          FQ222418.1 - 3 212
          FQ222718.1 - 3 210
          FQ222721.1 - 3 208
          FQ222768.1 - 3 208
          FQ222892.1 - 3 211
          FQ222921.1 - 3 213
          FQ222922.1 - 3 279
          FQ223006.1 - 3 210
          FQ223095.1 - 3 210
          FQ223230.1 - 3 209
          FQ223389.1 - 3 210
          FQ223433.1 - 3 210
          FQ223787.1 - 3 210
          FQ223822.1 - 3 209
          FQ223930.1 - 332
          FQ224201.1 - 3 210
          FQ224347.1 - 3 210
          FQ224383.1 - 3 210
          FQ228419.1 - 3 209
          FQ228429.1 - 3 210
          FQ228446.1 - 3 210
          FQ228475.1 - 3 211
          FQ228508.1 - 3 210
          FQ228609.1 - 3 210
          FQ228617.1 - 3 209
          FQ229004.1 - 3 211
          FQ229042.1 - 3 208
          FQ229063.1 - 3 209
          X77953.1 - 2 189

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_170669, BC086885, BC054792, AK032522, AK012618, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          positive regulation of cell proliferation
          response to virus
          positive regulation of cell cycle
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Information Center
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Spain flag icon
          Spain

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0