Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RPS15A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rps15a
          Gene Name:
          ribosomal protein S15a
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.1: 187759855 - 187766734 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.2890
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 195874

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rps15a
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_053982.1 NP_446434.1 3 272
          XM_006230097.1 XP_006230159.1 4 319
          XM_006230098.1 XP_006230160.1 4 362
          GenBank mRNA BC058452.1 - 4 297 6921126
          FQ210209.1 - 4 294
          FQ211215.1 - 4 297
          FQ212042.1 - 4 293
          FQ212257.1 - 4 291
          FQ214481.1 - 4 293
          FQ220418.1 - 2 117
          FQ220927.1 - 4 289
          FQ220997.1 - 4 293
          FQ221041.1 - 4 293
          FQ221174.1 - 4 291
          FQ221230.1 - 4 366
          FQ221308.1 - 4 295
          FQ221419.1 - 4 293
          FQ221518.1 - 4 293
          FQ221677.1 - 4 291
          FQ221720.1 - 4 362
          FQ221825.1 - 4 293
          FQ221840.1 - 4 293
          FQ221877.1 - 4 293
          FQ222252.1 - 4 304
          FQ222272.1 - 4 293
          FQ222274.1 - 4 293
          FQ222304.1 - 4 293
          FQ222376.1 - 4 293
          FQ222415.1 - 4 291
          FQ222418.1 - 4 295
          FQ222718.1 - 4 293
          FQ222721.1 - 4 291
          FQ222768.1 - 4 291
          FQ222892.1 - 4 294
          FQ222921.1 - 4 296
          FQ222922.1 - 4 362
          FQ223006.1 - 4 293
          FQ223095.1 - 4 293
          FQ223230.1 - 4 292
          FQ223341.1 - 4 293
          FQ223389.1 - 4 293
          FQ223433.1 - 4 293
          FQ223787.1 - 4 293
          FQ223930.1 - 415
          FQ224201.1 - 4 293
          FQ224347.1 - 4 293
          FQ224383.1 - 4 293
          FQ228419.1 - 4 292
          FQ228429.1 - 4 293
          FQ228446.1 - 4 293
          FQ228475.1 - 4 294
          FQ228508.1 - 4 293
          FQ228609.1 - 4 293
          FQ228617.1 - 4 292
          FQ229004.1 - 4 294
          FQ229042.1 - 4 291
          FQ229063.1 - 4 292
          X77953.1 - 3 272

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          ribosomal protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          translation
          positive regulation of cell proliferation
          response to virus
          positive regulation of cell cycle
          structural constituent of ribosome
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0