Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RARA SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Rara
          Gene Name:
          retinoic acid receptor, alpha
          Gene Aliases:
          -
          Chromosome Location:
          Chr.10: 86861031 - 86884224 on Build Rnor_6.0
          UniGene ID:
          Rn.91057
          Species:
          Rat
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 201128

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Rara
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_031528.2 NP_113716.2 7 1305
          XM_008767945.1 XP_008766167.1 7 1105
          GenBank mRNA BC099830.1 - 7 1305 7933868
          U15211.1 - 7 1311

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          C4 zinc finger nuclear receptor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          ureteric bud development
          neural tube closure
          liver development
          glandular epithelial cell development
          outflow tract septum morphogenesis
          growth plate cartilage development
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription, DNA-templated
          transcription from RNA polymerase II promoter
          protein phosphorylation
          signal transduction
          germ cell development
          spermatogenesis
          female pregnancy
          positive regulation of cell proliferation
          negative regulation of cell proliferation
          male gonad development
          positive regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling
          negative regulation of translation
          hippocampus development
          intracellular estrogen receptor signaling pathway
          prostate gland development
          regulation of granulocyte differentiation
          negative regulation of granulocyte differentiation
          embryonic camera-type eye development
          regulation of myelination
          response to estradiol
          response to retinoic acid
          negative regulation of interferon-gamma production
          negative regulation of tumor necrosis factor production
          positive regulation of interleukin-13 production
          positive regulation of interleukin-4 production
          positive regulation of interleukin-5 production
          response to vitamin A
          response to cytokine
          multicellular organism growth
          regulation of apoptotic process
          negative regulation of apoptotic process
          apoptotic cell clearance
          steroid hormone mediated signaling pathway
          regulation of phosphatidylinositol 3-kinase activity
          response to ethanol
          negative regulation of cell differentiation
          positive regulation of T-helper 2 cell differentiation
          positive regulation of neuron differentiation
          positive regulation of cell cycle
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of translational initiation
          regulation of synaptic plasticity
          retinoic acid receptor signaling pathway
          positive regulation of binding
          positive regulation of protein kinase B signaling
          ventricular cardiac muscle cell differentiation
          Sertoli cell fate commitment
          limb development
          face development
          bone development
          trachea cartilage development
          chondroblast differentiation
          negative regulation of cartilage development
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          cellular response to lipopolysaccharide
          cellular response to retinoic acid
          cellular response to estrogen stimulus
          translation repressor activity, nucleic acid binding
          RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding
          RNA polymerase II regulatory region DNA binding
          retinoic acid binding
          DNA binding
          transcription factor activity, sequence-specific DNA binding
          steroid hormone receptor activity
          retinoic acid receptor activity
          transcription coactivator activity
          transcription corepressor activity
          RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding
          receptor binding
          protein binding
          transcription factor binding
          drug binding
          zinc ion binding
          enzyme binding
          protein domain specific binding
          chromatin DNA binding
          phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity
          histone deacetylase binding
          protein kinase B binding
          sequence-specific DNA binding
          transcription regulatory region DNA binding
          retinoic acid-responsive element binding
          protein heterodimerization activity
          mRNA 5'-UTR binding
          protein kinase A binding
          alpha-actinin binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline