Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other RUVBL1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          RUVBL1
          Gene Name:
          RuvB like AAA ATPase 1
          Gene Aliases:
          ECP-54, ECP54, INO80H, NMP 238, NMP238, PONTIN, Pontin52, RVB1, TIH1, TIP49, TIP49A
          Chromosome Location:
          Chr.3: 128064612 - 128153914 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.272822
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 213491

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: RUVBL1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001319084.1 NP_001306013.1 10 1429
          NM_003707.2 NP_003698.1 11 1462
          XM_005247841.3 XP_005247898.1 11 1383
          GenBank mRNA AB012122.1 - 11 1411
          AB451224.1 - 11 1358
          AB451347.1 - 11 1358
          AF070735.1 - 11 1434
          AF099084.1 - 11 1422
          AJ010058.1 - 11 1434
          AK222563.1 - 11 1443
          AK222575.1 - 11 1434
          AK312290.1 - 11 1458
          BC002993.1 - 11 1429 2823568
          BC012886.1 - 11 1391 3876400
          BT007057.1 - 11 1358
          DQ469310.1 - 10 1266
          Y18418.1 - 11 1454

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          box C/D snoRNP assembly
          DNA repair
          DNA recombination
          chromatin remodeling
          transcription, DNA-templated
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          mitotic nuclear division
          spermatogenesis
          DNA duplex unwinding
          CENP-A containing nucleosome assembly
          regulation of growth
          histone H4 acetylation
          histone H2A acetylation
          cell division
          cell-cell adhesion
          regulation of mitophagy
          positive regulation of protein targeting to mitochondrion
          beta-catenin-TCF complex assembly
          positive regulation of telomerase RNA localization to Cajal body
          DNA helicase activity
          protein binding
          ATP binding
          ATPase activity
          ATP-dependent 5'-3' DNA helicase activity
          cadherin binding involved in cell-cell adhesion

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-8jdkq:80/100.66.75.107:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0