Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ARHGEF2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ARHGEF2
Gene Name:
Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor 2
Gene Aliases:
GEF, GEF-H1, GEFH1, LFP40, P40
Chromosome Location:
Chr.1: 155946839 - 155991263 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.743352
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
214562
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ARHGEF2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001162383.1
NP_001155855.1
5, 6
584
NM_001162384.1
NP_001155856.1
5, 6
584
NM_004723.3
NP_004714.2
5, 6
512
XM_005245587.2
XP_005245644.1
5, 6
637
XM_005245588.2
XP_005245645.1
5, 6
637
XM_005245589.4
XP_005245646.1
5, 6
790
XM_005245590.3
XP_005245647.1
5, 6
512
XM_005245591.3
XP_005245648.1
6, 7
628
XM_005245592.2
XP_005245649.1
5, 6
781
XM_005245593.4
XP_005245650.1
5, 6
512
XM_005245594.2
XP_005245651.1
5, 6
1498
XM_006711622.3
XP_006711685.1
5, 6
1775
XM_006711623.3
XP_006711686.1
4, 5
511
XM_006711624.3
XP_006711687.1
4, 5
538
XM_006711625.3
XP_006711688.1
4, 5
444
XM_006711626.2
XP_006711689.1
4, 5
1430
XM_011510136.2
XP_011508438.2
9, 10
1196
XM_011510137.2
XP_011508439.2
9, 10
1196
XM_011510139.2
XP_011508441.1
9, 10
1196
XM_011510141.2
XP_011508443.1
5, 6
1314
XM_017002794.1
XP_016858283.1
9, 10
1196
XM_017002795.1
XP_016858284.1
5, 6
531
XM_017002796.1
XP_016858285.1
5, 6
1775
XM_017002797.1
XP_016858286.1
5, 6
515
XM_017002798.1
XP_016858287.1
4, 5
1707
XM_017002799.1
XP_016858288.1
4, 5
511
GenBank mRNA
AB014551.3
-
9, 10
855
AF486838.1
-
5, 6
466
AK295924.1
-
5, 6
781
AK304548.1
-
8, 9
921
AL512715.1
-
5, 6
497
BC020567.1
-
5, 6
566
4157775
BT007407.1
-
4, 5
385
U72206.1
-
5, 6
568
Back To Top
More Information
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
establishment of mitotic spindle orientation
cell morphogenesis
intracellular protein transport
actin filament organization
negative regulation of microtubule depolymerization
mitotic nuclear division
positive regulation of interleukin-6 production
positive regulation of tumor necrosis factor production
regulation of Rho protein signal transduction
intracellular signal transduction
regulation of cell proliferation
positive regulation of apoptotic process
positive regulation of GTPase activity
innate immune response
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
negative regulation of neurogenesis
regulation of small GTPase mediated signal transduction
positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
cell division
negative regulation of necroptotic process
cellular response to muramyl dipeptide
cellular response to tumor necrosis factor
cellular hyperosmotic response
negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors
negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to osmotic stress
guanyl-nucleotide exchange factor activity
Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
protein binding
microtubule binding
transcription factor binding
zinc ion binding
Rho GTPase binding
Rac guanyl-nucleotide exchange factor activity
Rac GTPase binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0