Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other CAPN3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          CAPN3
          Gene Name:
          calpain 3
          Gene Aliases:
          CANP3, CANPL3, LGMD2, LGMD2A, nCL-1, p94
          Chromosome Location:
          Chr.15: 42359500 - 42412317 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.143261
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 214587

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: CAPN3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_000070.2 NP_000061.1 20 2468
          NM_024344.1 NP_077320.1 19 2450
          NM_173087.1 NP_775110.1 17 2192
          NM_173088.1 NP_775111.1 9 795
          NM_173089.1 NP_775112.1 5 425
          NM_173090.1 NP_775113.1 6 443
          GenBank mRNA AF127764.1 - 19 2365
          AF127765.3 - 17 2107
          AK027249.1 - 4 1085
          BC003169.1 - 9 795
          BC003521.1 - 5 407
          BC004883.2 - 5 425
          BC007810.2 - 6 391
          BC067126.1 - 5 408
          BC100782.1 - 5 406
          BC100783.1 - 5 406
          BC100784.2 - 5 406
          BC107791.1 - 6 558
          BC128605.1 - 5 406
          BC146649.1 - 20 2381 40147158
          BC146672.1 - 20 2381 40148444
          BT007322.1 - 8 626
          EU791850.1 - 20 1901
          EU791851.1 - 19 1757
          KU177954.1 - 8 626
          KU177955.1 - 8 727
          KU177956.1 - 6 494
          X85030.1 - 20 2162

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          cysteine protease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          protein complex assembly
          proteolysis
          apoptotic process
          signal transduction
          muscle organ development
          positive regulation of satellite cell activation involved in skeletal muscle regeneration
          response to muscle activity
          myofibril assembly
          negative regulation of protein sumoylation
          negative regulation of apoptotic process
          regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          sarcomere organization
          regulation of myoblast differentiation
          positive regulation of proteolysis
          negative regulation of transcription, DNA-templated
          positive regulation of transcription, DNA-templated
          muscle cell cellular homeostasis
          regulation of catalytic activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol
          response to calcium ion
          muscle structure development
          G1 to G0 transition involved in cell differentiation
          cellular response to calcium ion
          cellular response to salt stress
          protein localization to membrane
          self proteolysis
          negative regulation of skeletal muscle cell differentiation
          catalytic activity
          calcium-dependent cysteine-type endopeptidase activity
          signal transducer activity
          calcium ion binding
          protein binding
          peptidase activity
          cysteine-type peptidase activity
          structural constituent of muscle
          sodium ion binding
          titin binding
          protein complex scaffold
          ligase regulator activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-mtn5c:80/100.66.73.196:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0