Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Produtos
Consumíveis de Laboratório
Equipamentos de Laboratório
Instrumentos de Laboratório
Clínica & Diagnóstico
Cromatografia
Espectrômetria de Massas
Cultura Celular
Análise Celular
Anticorpos
Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
Veja todas as categorias de produtos
Aplicações
Cultura Celular e Transfecção
Citometria de Fluxo
Pesquisa em Oncologia
Cromatografia
Sequenciamento
PCR
Soluções Laboratoriais
Diagnóstico de Alergias
Veja todas as aplicações e técnicas
Serviços
Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
Serviços Personalizados
Serviços de Treinamento
Serviços Empresariais
Informática de Laboratório em Nível Empresarial
Serviços Financeiros e de Arrendamento
CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
Veja todas as serviços
Ajuda e suporte
Cadastre-se em nosso site
Como fazer o pedido
Entre em Contato Conosco
Mudança de Localização do Site
Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
Popular
Nosso Instagram
Nosso Facebook
Blog Behind the Bench
Customer Experience Center (CEC)
Ecommerce Exclusives
Ofertas especiais
Fale Conosco
Pedido rápido
Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Search All
Search
Search button
Fale Conosco
Pedido rápido
Faça o login
Faça o login
Não tem uma conta?
Criar Conta
Conta
Status do pedido
Produtos Customizados & Projetos
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other ABI2 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
ABI2
Gene Name:
abl-interactor 2
Gene Aliases:
ABI-2, ABI2B, AIP-1, AblBP3, SSH3BP2, argBP1, argBPIA, argBPIB
Chromosome Location:
Chr.2: 203327874 - 203432173 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.471156
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
241472
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Carrinho
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: ABI2
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001282925.1
NP_001269854.1
9
1329
NM_001282926.1
NP_001269855.1
8
1311
NM_001282927.1
NP_001269856.1
7
804
NM_001282932.1
NP_001269861.1
8
1325
NM_005759.5
NP_005750.4
7
1128
XM_005246217.2
XP_005246274.1
9
1694
XM_005246218.2
XP_005246275.1
8
1676
XM_005246221.2
XP_005246278.1
7
1529
XM_005246225.2
XP_005246282.1
7
1529
XM_005246226.2
XP_005246283.1
7
1493
XM_006712174.2
XP_006712237.1
9
1694
XM_006712177.2
XP_006712240.1
10
1770
XM_006712179.2
XP_006712242.1
8
1547
XM_006712180.2
XP_006712243.1
8
1511
XM_006712181.2
XP_006712244.1
8
1511
XM_006712182.2
XP_006712245.1
8
1508
XM_006712185.1
XP_006712248.1
8
1569
XM_006712186.2
XP_006712249.1
6
1346
XM_011510472.2
XP_011508774.1
8
1544
XM_011510473.2
XP_011508775.1
8
993
XM_017003118.1
XP_016858607.1
9
1691
XM_017003119.1
XP_016858608.1
9
1694
XM_017003120.1
XP_016858609.1
9
1691
XM_017003121.1
XP_016858610.1
9
1691
XM_017003122.1
XP_016858611.1
8
1547
XM_017003123.1
XP_016858612.1
7
1526
XM_017003124.1
XP_016858613.1
7
1493
XM_017003125.1
XP_016858614.1
7
1490
XM_017003126.1
XP_016858615.1
7
1493
XM_017003127.1
XP_016858616.1
7
1490
XM_017003128.1
XP_016858617.1
10
1770
XM_017003129.1
XP_016858618.1
8
1547
XM_017003130.1
XP_016858619.1
8
1544
XM_017003131.1
XP_016858620.1
7
1526
XM_017003132.1
XP_016858621.1
8
1511
XM_017003133.1
XP_016858622.1
9
1623
XM_017003134.1
XP_016858623.1
7
1493
XM_017003135.1
XP_016858624.1
7
1490
XM_017003136.1
XP_016858625.1
7
1490
XM_017003137.1
XP_016858626.1
9
1584
XM_017003138.1
XP_016858627.1
7
1361
XM_017003139.1
XP_016858628.1
8
1569
XM_017003140.1
XP_016858629.1
8
1566
XM_017003141.1
XP_016858630.1
6
1346
XM_017003142.1
XP_016858631.1
6
1343
XM_017003143.1
XP_016858632.1
9
1620
XM_017003144.1
XP_016858633.1
7
1364
XM_017003145.1
XP_016858634.1
6
1343
XM_017003146.1
XP_016858635.1
6
1346
GenBank mRNA
AF260261.1
-
9
1053
AK294429.1
-
3
381
AK297537.1
-
4
270
AK299092.1
-
6
466
AK299672.1
-
7
619
AK299679.1
-
3
247
AK299688.1
-
4
420
AK299750.1
-
2
66
AK299824.1
-
8
1155
AK302853.1
-
8
1251
AK316343.1
-
2
120
BC001439.2
-
7
877
3138341
BT009920.1
-
7
852
U23435.1
-
7
765
U31089.1
-
6
597
X95632.1
-
7
952
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
scaffold/adaptor protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
movement of cell or subcellular component
cytoskeleton organization
actin polymerization or depolymerization
viral process
cell migration
Rac protein signal transduction
peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive regulation of Arp2/3 complex-mediated actin nucleation
DNA binding
protein binding
cytoskeletal adaptor activity
SH3 domain binding
kinase binding
ubiquitin protein ligase binding
protein complex binding
Rac GTPase binding
proline-rich region binding
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-hdb68:80/100.66.75.107:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0