Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other AURKB SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          AURKB
          Gene Name:
          aurora kinase B
          Gene Aliases:
          AIK2, AIM-1, AIM1, ARK2, AurB, IPL1, PPP1R48, STK12, STK5, aurkb-sv1, aurkb-sv2
          Chromosome Location:
          Chr.17: 8204731 - 8210768 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.442658
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 242383

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: AURKB
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001256834.2 NP_001243763.1 3, 4 257
          NM_001313950.1 NP_001300879.1 4, 5 306
          NM_001313951.1 NP_001300880.1 4, 5 335
          NM_001313953.1 NP_001300882.1 3, 4 209
          NM_001313954.1 NP_001300883.1 4, 5 330
          NM_001313955.1 NP_001300884.1 3, 4 257
          NM_004217.3 NP_004208.2 4, 5 330
          NR_132730.1 4, 5 330
          XM_011524070.2 XP_011522372.1 4, 5 279
          XM_011524072.2 XP_011522374.1 3, 4 446
          XM_017025307.1 XP_016880796.1 3, 4 373
          XM_017025308.1 XP_016880797.1 3, 4 399
          XM_017025309.1 XP_016880798.1 3, 4 201
          XM_017025310.1 XP_016880799.1 4, 5 279
          GenBank mRNA AB011446.1 - 4, 5 274
          AB011450.1 - 4, 5 265
          AB519677.1 - 3, 4 208
          AB519678.1 - 3, 4 208
          AF004022.1 - 4, 5 266
          AF008552.1 - 3, 4 208
          AF015254.1 - 4, 5 266
          AK297976.1 - 3, 4 212
          AK314889.1 - 4, 5 279
          BC000442.2 - 4, 5 269 2820719
          BC009751.2 - 4, 5 249 3677349
          BC080581.1 - 4, 5 261 2819846
          BE514591.1 - 3, 4 255
          BE797606.1 - 4, 5 385
          BI199088.1 - 3, 4 187
          BP225027.1 - 4, 5 316
          BT019534.1 - 3, 4 208
          BU181480.1 - 3, 4 189
          CN286704.1 - 4, 5 290
          CX781462.1 - 4, 5 242

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-receptor serine/threonine protein kinase

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
          negative regulation of B cell apoptotic process
          protein phosphorylation
          spindle organization
          sister chromatid cohesion
          aging
          cell proliferation
          attachment of spindle microtubules to kinetochore
          abscission
          histone modification
          protein sumoylation
          anaphase-promoting complex-dependent catabolic process
          spindle checkpoint
          negative regulation of protein binding
          positive regulation of telomere maintenance via telomerase
          negative regulation of cytokinesis
          positive regulation of cytokinesis
          protein localization to kinetochore
          cellular response to UV
          cleavage furrow formation
          protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process
          histone H3-S28 phosphorylation
          protein autophosphorylation
          mitotic spindle midzone assembly
          positive regulation of telomerase activity
          regulation of chromosome segregation
          regulation of signal transduction by p53 class mediator
          positive regulation of telomere capping
          protein serine/threonine kinase activity
          protein serine/threonine/tyrosine kinase activity
          protein binding
          ATP binding
          histone serine kinase activity
          metal ion binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0