Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Ver todas las categorías de producto
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other WNK1 SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
WNK1
Gene Name:
WNK lysine deficient protein kinase 1
Gene Aliases:
HSAN2, HSN2, KDP, PPP1R167, PRKWNK1, PSK, p65
Chromosome Location:
Chr.12: 752552 - 911452 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.744906
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
242450
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
Your Price
Online offer:
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: WNK1
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001184985.1
NP_001171914.1
18
5228
NM_014823.2
NP_055638.2
16
3707
NM_018979.3
NP_061852.3
18
4448
NM_213655.4
NP_998820.3
18
5204
XM_006719003.2
XP_006719066.1
18
4770
XM_011520997.2
XP_011519299.1
19
6058
XM_011520998.2
XP_011519300.1
19
6009
XM_011520999.2
XP_011519301.1
19
6012
XM_011521000.2
XP_011519302.1
19
6012
XM_011521001.2
XP_011519303.1
18
5733
XM_011521002.2
XP_011519304.1
18
5550
XM_011521003.2
XP_011519305.1
17
5274
XM_011521004.2
XP_011519306.1
17
5271
XM_011521005.2
XP_011519307.1
16
4496
XM_011521006.2
XP_011519308.1
17
4689
XM_011521007.2
XP_011519309.1
17
4686
XM_011521008.2
XP_011519310.1
15
3951
XM_011521009.2
XP_011519311.1
15
3948
XM_017019834.1
XP_016875323.1
17
4311
XM_017019835.1
XP_016875324.1
16
4230
XM_017019836.1
XP_016875325.1
16
4227
XM_017019837.1
XP_016875326.1
16
4035
XM_017019838.1
XP_016875327.1
16
4032
XM_017019839.1
XP_016875328.1
15
3951
GenBank mRNA
AB002342.2
-
16
2862
AJ296290.1
-
18
3805
BC141881.1
-
10
1272
DA720959.1
-
4
423
JQ358908.1
-
19
5044
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
non-receptor serine/threonine protein kinase
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
positive regulation of systemic arterial blood pressure
protein phosphorylation
ion transport
negative regulation of phosphatase activity
peptidyl-threonine phosphorylation
positive regulation of ion transmembrane transporter activity
intracellular signal transduction
protein autophosphorylation
neuron development
regulation of cellular process
negative regulation of protein serine/threonine kinase activity
negative regulation of pancreatic juice secretion
regulation of ion homeostasis
magnesium ion binding
protein serine/threonine kinase activity
protein binding
ATP binding
chloride channel inhibitor activity
potassium channel inhibitor activity
protein kinase binding
phosphatase binding
protein serine/threonine kinase inhibitor activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-2rf75:80/100.66.79.83:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0