Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other NOD1 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          NOD1
          Gene Name:
          nucleotide binding oligomerization domain containing 1
          Gene Aliases:
          CARD4, CLR7.1, NLRC1
          Chromosome Location:
          Chr.7: 30424527 - 30478840 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.405153
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 242570

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: NOD1
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_006092.2 NP_006083.1 14 3823
          XM_005249568.1 XP_005249625.1 15 3878
          XM_005249572.1 XP_005249629.1 13 3741
          XM_005249576.1 XP_005249633.1 10 2640
          XM_006715633.2 XP_006715696.1 15 3915
          XM_011515079.1 XP_011513381.1 16 4061
          XM_011515080.2 XP_011513382.1 14 3737
          XM_011515081.2 XP_011513383.1 14 3887
          XM_011515083.1 XP_011513385.1 15 3830
          XM_011515084.1 XP_011513386.1 14 3794
          XM_011515085.1 XP_011513387.1 12 3626
          XM_017011675.1 XP_016867164.1 13 3700
          GenBank mRNA AF113925.1 - 14 3724
          AK023969.1 - 15 3940
          BC040339.1 - 14 3738 4338930

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          non-motor microtubule binding protein scaffold/adaptor protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          activation of MAPK activity
          positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation
          apoptotic process
          activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          defense response
          inflammatory response
          signal transduction
          JNK cascade
          detection of biotic stimulus
          detection of bacterium
          positive regulation of interleukin-1 beta production
          positive regulation of interleukin-6 production
          positive regulation of tumor necrosis factor production
          intracellular signal transduction
          interleukin-8 biosynthetic process
          defense response to bacterium
          positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling
          positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
          innate immune response
          positive regulation of JNK cascade
          defense response to Gram-positive bacterium
          positive regulation of nitric-oxide synthase activity
          positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          protein oligomerization
          positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade
          nucleotide-binding oligomerization domain containing signaling pathway
          cellular response to muramyl dipeptide
          positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling
          positive regulation of xenophagy
          protein binding
          ATP binding
          cysteine-type endopeptidase activator activity involved in apoptotic process
          identical protein binding
          protein homodimerization activity
          peptidoglycan binding
          CARD domain binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          México flag icon
          México

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0