Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Productos
Consumibles de laboratorio
Equipos de laboratorio
Instrumentos de Laboratorio
Clínica y Diagnóstico
Cromatografía
Espectrometría de Masas
Cultivo Celular
Análisis Celular
Anticuerpos
Veja todas as categorias de produtos
Aplicaciones
Cultivo celular y transfección
Citometría de flujo
Investigación sobre el cáncer
Cromatografía
Secuenciación
PCR
Soluciones para laboratorio
Diagnóstico de alergias
Ver todas las aplicaciones y técnicas
Servicios
Servicios Personalizados
Servicios de Capacitación
Servicios para Empresas
Informática para laboratorios de ámbito empresarial
Servicios financieros y de arrendamiento
Servicios 360° de CDMO y CRO
Servicios de CDMO
Servicios de CRO
Inspección de seguridad alimentaria Servicios
Ver todos los servicios
Ayuda y Soporte
Crear una nueva cuenta
Cómo hacer el pedido
Póngase en contacto con nosotros
Cambio de ubicación
Ver toda la ayuda y soporte técnico
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
Ofertas especiales
Contáctenos
Orden Rápida
Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Buscar
Search button
Contáctenos
Orden Rápida
Iniciar sesión
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta?
Crear una cuenta
Cuenta
Pedidos
Productos y proyectos personalizados
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other RIMKLB SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
RIMKLB
Gene Name:
ribosomal modification protein rimK like family member B
Gene Aliases:
FAM80B, NAAGS, NAAGS-I
Chromosome Location:
Chr.12: 8681606 - 8783098 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.504670
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
258573
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
Availability
Inventoried
Catalog #
AM16708
Price
4,126.00
Your Price
Online offer:
4126.0
Check your price ›
Agregar
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: RIMKLB
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001297776.1
NP_001284705.1
5
1066
NM_020734.3
NP_065785.2
5
1498
NR_123740.1
5
810
XM_006719118.2
XP_006719181.1
5
1187
XM_006719127.2
XP_006719190.1
5
1187
XM_011520776.1
XP_011519078.1
5
1187
XM_011520777.1
XP_011519079.1
5
1187
XM_011520778.2
XP_011519080.1
5
1187
XM_011520779.2
XP_011519081.1
5
1187
XM_011520780.1
XP_011519082.1
5
1187
XM_011520783.1
XP_011519085.1
5
1187
XM_011520790.1
XP_011519092.1
6
1874
XM_017019677.1
XP_016875166.1
5
1187
XM_017019678.1
XP_016875167.1
5
1187
XM_017019679.1
XP_016875168.1
5
1187
XM_017019680.1
XP_016875169.1
5
1187
XM_017019681.1
XP_016875170.1
5
1187
XM_017019682.1
XP_016875171.1
5
1066
XM_017019683.1
XP_016875172.1
6
1874
XM_017019684.1
XP_016875173.1
5
810
XM_017019685.1
XP_016875174.1
6
1589
XM_017019686.1
XP_016875175.1
5
824
XM_017019687.1
XP_016875176.1
6
1188
XM_017019688.1
XP_016875177.1
5
1328
XM_017019689.1
XP_016875178.1
5
877
XM_017019690.1
XP_016875179.1
5
688
XM_017019691.1
XP_016875180.1
5
1066
XM_017019692.1
XP_016875181.1
5
1044
XM_017019693.1
XP_016875182.1
5
1066
XM_017019694.1
XP_016875183.1
5
1071
XM_017019695.1
XP_016875184.1
5
840
XM_017019696.1
XP_016875185.1
6
1874
XM_017019697.1
XP_016875186.1
5
761
GenBank mRNA
AB033064.1
-
5
1437
AK302847.1
-
5
1066
BC006368.2
-
6
1759
BC021977.2
-
2
162
BC033793.1
-
5
807
5139256
Back To Top
More Information
Panther Classification:
Molecular Function -
ribosomal protein
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
cellular protein modification process
ATP binding
metal ion binding
N-acetyl-L-aspartate-L-glutamate ligase activity
citrate-L-glutamate ligase activity
Back To Top
Related Products
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0