Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ACE SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          Ace
          Gene Name:
          angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 1
          Gene Aliases:
          AW208573, CD143
          Chromosome Location:
          Chr.11: 105967945 - 105989964 on Build GRCm38
          UniGene ID:
          Mm.754
          Species:
          Mouse
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 258995

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: Ace
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001281819.1 NP_001268748.1 17 2613
          NM_009598.2 NP_033728.1 6 836
          NM_207624.5 NP_997507.1 17 2613
          GenBank mRNA AK154632.1 - 17 2612
          AK161020.1 - 17 2609
          AK164780.1 - 4 481
          BC034367.1 - 13 1875
          BC040404.1 - 17 2602 3965649
          BC083109.1 - 17 2391
          BC110362.1 - 17 2599 5343978
          J04946.1 - 11 1580
          J04947.1 - 1580
          M55333.1 - 6 836

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          metalloprotease

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          kidney development
          neutrophil mediated immunity
          regulation of systemic arterial blood pressure by renin-angiotensin
          positive regulation of systemic arterial blood pressure
          proteolysis
          peptide metabolic process
          spermatogenesis
          regulation of blood pressure
          posttranscriptional regulation of gene expression
          negative regulation of gene expression
          bradykinin catabolic process
          regulation of smooth muscle cell migration
          sensory perception of pain
          organ regeneration
          negative regulation of protein binding
          positive regulation of protein binding
          response to lipopolysaccharide
          vasoconstriction
          hormone catabolic process
          eating behavior
          positive regulation of apoptotic process
          peptide catabolic process
          lung alveolus development
          beta-amyloid metabolic process
          arachidonic acid secretion
          positive regulation of inflammatory response
          positive regulation of neurogenesis
          heart contraction
          regulation of angiotensin metabolic process
          angiogenesis involved in coronary vascular morphogenesis
          positive regulation of protein tyrosine kinase activity
          cell proliferation in bone marrow
          negative regulation of calcium ion import
          positive regulation of peptidyl-tyrosine autophosphorylation
          regulation of hematopoietic stem cell proliferation
          negative regulation of gap junction assembly
          positive regulation of peptidyl-cysteine S-nitrosylation
          actin binding
          endopeptidase activity
          carboxypeptidase activity
          protein binding
          drug binding
          peptidase activity
          metallopeptidase activity
          exopeptidase activity
          tripeptidyl-peptidase activity
          peptidyl-dipeptidase activity
          zinc ion binding
          lytic transglycosylase activity
          mannosidase activity
          mannosyl-oligosaccharide mannosidase activity
          galactosidase activity
          glucosidase activity
          trehalase activity
          fucosidase activity
          hexosaminidase activity
          amylase activity
          hydrolase activity
          chloride ion binding
          mitogen-activated protein kinase kinase binding
          bradykinin receptor binding
          dextrin alpha-glucosidase activity
          starch alpha-glucosidase activity
          metal ion binding
          mitogen-activated protein kinase binding
          beta-glucanase activity
          beta-6-sulfate-N-acetylglucosaminidase activity
          glucan endo-1,4-beta-glucosidase activity

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-ctdjb:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0