Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Faça o login
Não tem uma conta? Criar Conta​
  • Produtos
    • Consumíveis de Laboratório
    • Equipamentos de Laboratório
    • Instrumentos de Laboratório
    • Clínica & Diagnóstico
    • Cromatografia
    • Espectrômetria de Massas
    • Cultura Celular
    • Análise Celular
    • Anticorpos
    • Biologia Molecular & Análise de Ácidos Nucleicos
    • Produtos Ácidos Nucleicos Específicos de Sequência
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicações
    • Cultura Celular e Transfecção
    • Citometria de Fluxo
    • Pesquisa em Oncologia
    • Cromatografia
    • Sequenciamento
    • PCR
    • Soluções Laboratoriais
    • Diagnóstico de Alergias
    • Veja todas as aplicações e técnicas
  • Serviços
    • Serviços de Instrumentos e Equipamentos de Laboratório
    • Serviços Personalizados
    • Serviços de Treinamento
    • Serviços Empresariais
    • Informática de Laboratório em Nível Empresarial
    • Serviços Financeiros e de Arrendamento
    • CDMO & Serviços de Ensaios Clínicos
    • Veja todas as serviços
  • Ajuda e suporte
    • Cadastre-se em nosso site
    • Como fazer o pedido
    • Entre em Contato Conosco
    • Mudança de Localização do Site
    • Veja todos os tópicos de ajuda e suporte
  • Popular
    • Our Instagram
      Nosso Instagram
    • Our Facebook
      Nosso Facebook
    • Blog Behind the Bench
      Blog Behind the Bench
    • Customer Experience Center (CEC)
      Customer Experience Center (CEC)
    • Ecommerce Exclusives
  • Ofertas especiais
  • Fale Conosco
  • Pedido rápido
  • Documentos e certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • Fale Conosco
          • Pedido rápido
          • Faça o login
            Faça o login
            Não tem uma conta? Criar Conta​
            • Conta
            • Status do pedido
            • Produtos Customizados & Projetos
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other PPP1R9A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          PPP1R9A
          Gene Name:
          protein phosphatase 1 regulatory subunit 9A
          Gene Aliases:
          NRB1, NRBI, Neurabin-I
          Chromosome Location:
          Chr.7: 94907202 - 95296415 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.21816
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 263431

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 286.00
          Your Price
          Online offer: 277.65
          277.65
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: PPP1R9A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001166160.1 NP_001159632.1 20 5593
          NM_001166161.1 NP_001159633.1 18 5293
          NM_001166162.1 NP_001159634.1 17 5164
          NM_001166163.1 NP_001159635.1 14 4675
          NM_017650.2 NP_060120.2 16 4765
          XM_011516380.1 XP_011514682.1 21 5780
          XM_011516381.1 XP_011514683.1 21 5656
          XM_011516382.2 XP_011514684.1 21 5669
          XM_011516383.1 XP_011514685.1 21 5710
          XM_011516389.1 XP_011514691.1 19 5527
          XM_017012394.1 XP_016867883.1 21 5602
          XM_017012395.1 XP_016867884.1 22 5566
          XM_017012397.1 XP_016867886.1 21 5542
          XM_017012398.1 XP_016867887.1 19 5539
          XM_017012399.1 XP_016867888.1 20 5497
          XM_017012400.1 XP_016867889.1 20 5437
          XM_017012401.1 XP_016867890.1 20 5425
          XM_017012403.1 XP_016867892.1 19 5359
          XM_017012404.1 XP_016867893.1 18 4894
          XM_017012405.1 XP_016867894.1 16 4889
          XM_017012406.1 XP_016867895.1 16 4820
          XM_017012407.1 XP_016867896.1 15 4741
          XM_017012408.1 XP_016867897.1 19 3871
          XM_017012410.1 XP_016867899.1 20 5659
          XM_017012411.1 XP_016867900.1 14 8273
          GenBank mRNA AB033048.1 - 15 3417

          Back To Top

          More Information


          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          actin filament organization
          aging
          calcium-mediated signaling
          regulation of actin filament polymerization
          neuron projection development
          positive regulation of protein kinase activity
          regulation of filopodium assembly
          negative regulation of stress fiber assembly
          regulation of synapse structural plasticity
          regulation of synapse assembly
          excitatory postsynaptic potential
          positive regulation of dendritic spine development
          regulation of dendritic spine morphogenesis
          cellular response to toxic substance
          negative regulation of long-term synaptic potentiation
          positive regulation of long term synaptic depression
          negative regulation of spontaneous neurotransmitter secretion
          protein binding
          protein C-terminus binding
          protein phosphatase 1 binding
          protein kinase binding
          protein domain specific binding
          protein homodimerization activity
          ion channel binding
          actin filament binding
          GTPase binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Status do pedido
          • Ajuda para pedidos
          • Pedido rápido
          • Supply Center
          • eProcurement
          Suporte Plus Icon Minus Icon
          • Ajuda e suporte
          • Entre em Contato
          • Centros de Suporte Técnico
          • Obter Documentos e Certificados
          • Informe um Problema no Site
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizagem
          • Promoções
          • Eventos & Webinars
          • Mídia Sociais
          Sobre a Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Sobre Nós Sobre Nós
          • Carreiras Carreiras
          • Investidores Investidores
          • Sala de Impresa Sala de Impresa
          • Responsabilidade Social Responsabilidade Social
          • Marcas
          • Políticas e avisos
          Nosso Portfólio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Brasil flag icon
          Brasil

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0