Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Servicios para Empresas
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other ARHGEF3 SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          ARHGEF3
          Gene Name:
          Rho guanine nucleotide exchange factor 3
          Gene Aliases:
          GEF3, STA3, XPLN
          Chromosome Location:
          Chr.3: 56727418 - 57079308 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.476402
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          siRNA ID 27851

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: ARHGEF3
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001128615.1 NP_001122087.1 6, 7 586
          NM_001128616.1 NP_001122088.1 3, 4 1002
          NM_001289698.1 NP_001276627.1 4, 5 510
          NM_019555.2 NP_062455.1 3, 4 549
          XM_005265186.4 XP_005265243.1 6, 7 650
          XM_005265187.3 XP_005265244.1 6, 7 930
          XM_011533764.1 XP_011532066.1 5, 6 509
          XM_011533765.1 XP_011532067.1 5, 6 497
          XM_011533766.2 XP_011532068.1 5, 6 841
          XM_011533767.1 XP_011532069.1 4, 5 461
          XM_017006502.1 XP_016861991.1 8, 9 851
          XM_017006503.1 XP_016861992.1 6, 7 586
          XM_017006504.1 XP_016861993.1 6, 7 644
          XM_017006505.1 XP_016861994.1 3, 4 541
          XM_017006506.1 XP_016861995.1 3, 4 803
          GenBank mRNA AB209661.1 - 3, 4 942
          AF249744.1 - 3, 4 507
          AF433662.1 - 6, 7 543
          AK024340.1 - 1, 2 171
          AK225688.1 - 3, 4 531
          AK291412.1 - 3, 4 531
          AK293864.1 - 3, 4 747
          AK300045.1 - 4, 5 510
          AK302493.1 - 6, 7 586
          AK308178.1 - 3, 4 510
          AL136832.1 - 3, 4 484
          AX775923.1 - 3, 4 484
          BC054345.1 - 3, 4 497 6501674
          BC068513.1 - 3, 4 531
          BC098122.1 - 3, 4 502 40001657
          BC098272.1 - 3, 4 502 40001658
          BC099715.1 - 3, 4 502 40001659
          BC104723.1 - 3, 4 502 40001656
          DA401228.1 - 3, 4 549

          Back To Top

          More Information


          Panther Classification:

          Molecular Function -

          guanyl-nucleotide exchange factor

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          Rho protein signal transduction
          regulation of Rho protein signal transduction
          positive regulation of apoptotic process
          positive regulation of GTPase activity
          regulation of small GTPase mediated signal transduction
          guanyl-nucleotide exchange factor activity
          Rho guanyl-nucleotide exchange factor activity
          protein binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
          git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0