Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
모든 제품 주문
항체
Oligos, Primers, Probes and Genes
TaqMan Real-Time PCR 분석
피펫 및 피펫 팁
실험실용 원심분리기
초저온 냉동고
분광학
비이커
PCR 장비 및 용품
제품 카테고리 전체보기
응용 분야 및 기법
세포 분석
실험실 장비
Real-Time PCR
PCR
크로마토그래피
세포 배양 및 트랜스펙션
DNA/RNA 추출과 분석
단백질 생물학
유세포분석
화학 제품
응용 분야 및 기법 전체보기
서비스
맞춤형 서비스
엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
엔터프라이즈 서비스
360° CDMO 및 CRO 서비스
CDMO 서비스
임상 시험 CRO 서비
장비 서비스
교육 서비스
서비스 전체 보기
지원
고객센터
문의하기
시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
Safety Data Sheets (SDS)
매뉴얼
인용 및 참고 문헌
기기 지원
기술 자료/제품 FAQ
학습 센터
지원 메뉴 전체보기
Popular
TaqMan Real-Time PCR Assays
Antibodies
Oligos, Primers & Probes
GeneArt Gene Synthesis
Cell Culture Plastics
문의하기
빠른 주문
주문 현황
제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
전체검색
Search button
주문 현황
빠른주문
로그인
로그인
회원이 아니신가요?
계정 생성하기
계정정보
주문내역조회
커스텀제품 및 프로젝트
Services Central
This product has been added to your favorites list. Go to
My Favorites
System Message
OK
Cancel
LOADING
See other VEGFA SIRNA Assays ›
Gene Symbol:
VEGFA
Gene Name:
vascular endothelial growth factor A
Gene Aliases:
MVCD1, VEGF, VPF
Chromosome Location:
Chr.6: 43770209 - 43786487 on Build GRCh38
UniGene ID:
Hs.73793
Species:
Human
Species Specific ID (Flybase ID):
-
siRNA ID
284703
Purification
Standard
HPLC
In-Vivo Ready
Size
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
5 nmol
20 nmol
20 nmol
Cy3 | 20 nmol
FAM | 20 nmol
40 nmol
40 nmol
100 nmol
250 nmol
250 nmol
1 umol
10 umol
재고 정보
본사 재고 보유
Catalog #
AM16708
제품 정가
Your Price
온라인 행사가:
공급가 확인 ›
카트에 추가
Genomic Map
siRNA Details
More Information
Genomic Map
LOADING...
×
Back To Top
siRNA Details
Gene Symbol: VEGFA
Interrogated Sequence
Translated Protein
Targeted Exon(s)
siRNA Location
IMAGE Clone ID
RefSeq
NM_001025366.2
NP_001020537.2
8
1819
NM_001025367.2
NP_001020538.2
8
1750
NM_001025368.2
NP_001020539.2
7
1696
NM_001025369.2
NP_001020540.2
7
1661
NM_001025370.2
NP_001020541.2
6
1564
NM_001033756.2
NP_001028928.1
7
1630
NM_001171622.1
NP_001165093.1
5
1534
NM_001171623.1
NP_001165094.1
8
1819
NM_001171624.1
NP_001165095.1
8
1768
NM_001171625.1
NP_001165096.1
8
1750
NM_001171626.1
NP_001165097.1
7
1696
NM_001171627.1
NP_001165098.1
7
1661
NM_001171628.1
NP_001165099.1
6
1564
NM_001171629.1
NP_001165100.1
7
1630
NM_001171630.1
NP_001165101.1
5
1534
NM_001204384.1
NP_001191313.1
7
1636
NM_001204385.1
NP_001191314.1
7
1636
NM_001287044.1
NP_001273973.1
7
709
NM_001317010.1
NP_001303939.1
7
1696
NM_003376.5
NP_003367.4
8
1768
GenBank mRNA
AB209485.1
-
3
10330
AF022375.1
-
7
1359
AF024710.1
-
1
82
AF323587.1
-
3
527
AF430806.1
-
7
592
AK125666.1
-
1
613
BC065522.1
-
6
991
BQ880667.1
-
2
236
BX442364.2
-
7
701
CX756573.1
-
1
117
M27281.1
-
8
886
M32977.1
-
7
714
Back To Top
추가 정보
Panther Classification:
Molecular Function -
growth factor
Gene Ontology Categories:
Function(s)
Process(es)
negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
angiogenesis
ovarian follicle development
patterning of blood vessels
vasculogenesis
response to hypoxia
in utero embryonic development
kidney development
positive regulation of protein phosphorylation
positive regulation of endothelial cell proliferation
cell migration involved in sprouting angiogenesis
positive regulation of neuroblast proliferation
positive regulation of mesenchymal cell proliferation
positive regulation of receptor internalization
platelet degranulation
positive regulation of leukocyte migration
heart morphogenesis
outflow tract morphogenesis
coronary vein morphogenesis
nervous system development
mesoderm development
lactation
positive regulation of cell proliferation
regulation of cell shape
positive regulation of endothelial cell migration
positive regulation of gene expression
monocyte differentiation
macrophage differentiation
lung development
positive regulation of cell migration
regulation of cGMP metabolic process
epithelial cell differentiation
positive regulation of vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
post-embryonic camera-type eye development
positive regulation of protein complex assembly
positive regulation of protein autophosphorylation
activation of protein kinase activity
positive regulation of CREB transcription factor activity
positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation
tube formation
endothelial cell chemotaxis
cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus
lymph vessel morphogenesis
positive regulation of endothelial cell chemotaxis by VEGF-activated vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway
VEGF-activated neuropilin signaling pathway
growth
eye photoreceptor cell development
positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein
negative regulation of apoptotic process
surfactant homeostasis
negative regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process
positive regulation of MAP kinase activity
positive regulation of blood vessel endothelial cell migration
positive regulation of angiogenesis
positive regulation of cell adhesion
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter
vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway
cell maturation
camera-type eye morphogenesis
cardiac muscle fiber development
branching morphogenesis of an epithelial tube
positive regulation of axon extension involved in axon guidance
artery morphogenesis
positive regulation of epithelial cell proliferation
positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation
positive chemotaxis
positive regulation of positive chemotaxis
induction of positive chemotaxis
positive regulation of cellular component movement
positive regulation of cell division
positive regulation of focal adhesion assembly
primitive erythrocyte differentiation
mammary gland alveolus development
cardiac vascular smooth muscle cell development
coronary artery morphogenesis
regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter in response to hypoxia
cellular response to hypoxia
dopaminergic neuron differentiation
commissural neuron axon guidance
positive regulation of protein kinase C signaling
positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis
positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis
regulation of retinal ganglion cell axon guidance
positive regulation of peptidyl-tyrosine autophosphorylation
positive regulation of p38MAPK cascade
positive regulation of histone deacetylase activity
positive regulation of retinal ganglion cell axon guidance
positive regulation of protein kinase D signaling
fibronectin binding
cytokine activity
platelet-derived growth factor receptor binding
vascular endothelial growth factor receptor binding
protein binding
growth factor activity
heparin binding
chemoattractant activity
identical protein binding
protein homodimerization activity
vascular endothelial growth factor receptor 1 binding
vascular endothelial growth factor receptor 2 binding
protein heterodimerization activity
receptor agonist activity
extracellular matrix binding
Back To Top
관련 제품
Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
TaqMan
®
Gene Expression Cells-to-CT
™
Neon
™
Transfection System 100 µL Kit
Lipofectamine
™
RNAiMAX Transfection Reagent
Invivofectamine 2.0
Lipofectamine
™
2000 Transfection Reagent
Neon
™
Transfection System
AddToFavs result goes here(DO NOT DELETE ME!)
Close X
Your item
s have
has
been added!
Host server : magellan-search-blue-55ff9ddd88-lffdw:80/100.66.79.31:80.
git-commit: d366ff9721d93504b2ac26a183b2b3e3d0e7d9ec
git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
git-branch: release/2.42.0-2026.01.03-1.0